11633716001
Roche
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments
from sheep
Sinonimo/i:
anti-digoxigenin, digoxigenin
Scegli un formato
491,00 €
Scegli un formato
About This Item
491,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
sheep
Livello qualitativo
Coniugato
peroxidase conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
lyophilized
Confezionamento
pkg of 50 U
Produttore/marchio commerciale
Roche
Isotipo
IgG
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- whole-mount in situ hybridization[3]
- fluorescence in situ hybridization[4]
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)[5]
- dot blot
- Southern blot
- western blot
- double labeling experiments
- lectin blots
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments give considerably higher signal-to-noise values compared to anti-Digoxigenin-Fab fragment conjugated to the unpolymerized horseradish peroxidase in ELISA applications. It is specifically useful when high sensitivity is required.
Anti-Digoxigenin-POD (poly), Fab fragments have not been evaluated in immunohistochemistry.
Nota sulla preparazione
- Dot blot: 50 to 100 mU/ml
- ELISA: 2 to 50 mU/ml
- Western blot: 50 to 100 mU/ml
- Southern blot: 50 to 100 mU/ml
Working solution: 100 mM Tris-HCl, 150 mM NaCl, pH 7.5.
1% Blocking reagent (w/v), 1 to 5% heat inactivated fetal calf serum (v/v) or sheep normal serum can be used for reduction of unspecific binding.
Ricostituzione
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.