10602361001
Roche
Plasmin, human
from human plasma
Sinonimo/i:
Plasmin
Scegli un formato
287,00 €
Scegli un formato
About This Item
287,00 €
Prodotti consigliati
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Saggio
95% (electrophoresis)
Stato
suspension
Attività specifica
~8 units/mg protein (At 25 °C with Chromozym PL as the substrate.)
PM
Mr ~85 kDa
Confezionamento
pkg of 0.5 mL (5 U)
Produttore/marchio commerciale
Roche
pH ottimale
8.9
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Storage conditions (working solution): 2 to 8 °C
Diluted solution (pH 8.6) is stable at 2 to 8 °C for at least 1–2 weeks. For storage of dialyzed solution freezing in aliquots is recommended.
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
No data available
Punto d’infiammabilità (°C)
No data available
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?