Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
ZSQ240RXTK
Milli-Q
Kit del sistema di purificazione Milli-Q® SQ 240XL
greener alternative
Preset configuration composed of RO Water Production Station, Ultrapure Water Dispensing Module, two SQ Switch 3.5 L Tanks, one SQ 50 L Tank, SQ Gravity Valve
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Finding the right water system for your lab? Use our selection guide to determine the kind of system that would fit your needs at the lab or contact a specialist for further assistance.
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Handset Dispenser)
≤12 L/min distribution flow rate (Pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with two SQ Switch 3.5 L tank)
100 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
21 kg operating weight (46.3 lb)
57 kg operating weight (126 lb) (for the SQ 50L tank)
Resistività
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
Alt. sistema
50.3 cm (19.8 in.)
62.9 cm (24.8 in.) , with Handset Dispenser tubing
70.6 cm (27.8 in.) , for the 50 L tank
Largh. sistema
26.7 cm (10.5 in.) , dispensing station
26.7 cm (10.5 in.) , production station without 50L tank
38.4 cm (15.1 in.) , dsipensing module including Handset Dispenser
40 cm (15.7 in.) , for 50L tank
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impurezze
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 3 water (RO water)
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
Conducibilità
0.055 μS/cm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il kit del sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 240XL si compone dei sistemi di purificazione Milli-Q® SR 240XL e Milli-Q® SQ 200.
Il sistema Milli-Q® SR 240XL eroga acqua pura osmotizzata (RO) in un serbatoio mobile SQ Switch da 3,5 L e in un serbatoio SQ da 50 L. Il serbatoio SQ da 50 L, grazie a una valvola ad alta portata, può alimentare direttamente gli strumenti di laboratorio con l′acqua pura RO. Il kit comprende anche una valvola di dosaggio gravimetrico SQ Gravity per l′erogazione dell′acqua RO sul banco di lavoro dal serbatoio da 50 L o da 3,5 L.
Il sistema di purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 200 produce acqua ultrapura (Tipo 1) a partire dall′acqua pura RO del serbatoio SQ Switch da 3,5 L. L′acqua ultrapura viene erogata da un braccio erogatore flessibile.
Il kit del sistema di purificazione Milli-Q® SQ 240XL è 1 delle 6 configurazioni predefinite disponibili per la linea Milli-Q® SQ 2Series. Questa configurazione è ideale per i laboratori che necessitano di grandi volumi di acqua RO. Il kit offre piena autonomia agli utilizzatori e si adatta alle mutevoli esigenze del laboratorio.
with SQPAK TOC Quanta Cartridge and SQPAK Final filter
Caratteristiche e vantaggi
  • Un braccio erogatore manuale consente di erogare acqua ultrapura con diverse portate, dall′erogazione goccia a goccia fino a 1,6 L/min; grazie alla semplicità d′impiego può essere utilizzato anche da operatori nuovi o senza alcuna formazione specifica
  • Un LED colorato consente di verificare con un rapido sguardo che l'acqua ultrapura (Tipo 1) sia di qualità affidabile e abbia raggiunto una resistività di 18,2 MΩ·cm
  • I livelli di TOC vengono ridotti da una lampada UV integrata mediante fotossidazione
  • Grazie al serbatoio mobile SQ Switch, è possibile avere a disposizione ovunque, all′interno o all′esterno del laboratorio, acqua ultrapura appena erogata dal modulo autonomo Milli-Q® SQ 200
  • Riempimento rapido (in soli 6 min) del serbatoio mobile SQ Switch con acqua pura RO appena prodotta grazie alla cartuccia RO ad alto flusso (fino a 42 L/h) dell′unità per la produzione d′acqua pura; l'anello di ricircolo dell'acqua RO recupera il 50% dell'acqua di scarto dell'osmosi inversa; un risciacquo automatizzato della membrana RO ne mantiene elevate le prestazioni
  • La configurazione compatta, il manuale e i video di installazione autoguidati consentono di collegare il sistema ovunque sia opportuno per l'attività di laboratorio e di spostarlo in seguito, se necessario
  • Scalabilità illimitata grazie al fatto che una unità per la produzione di acqua pura RO possa alimentare più moduli autonomi Milli-Q® SQ 200 per l′erogazione di acqua ultrapura (basta collegarli a una presa di corrente); favorisce l'espansione dell'attività di laboratorio con investimenti limitati
  • La sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
  • Le dimensioni compatte e il risparmio di acqua ed energia favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
Componenti
Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
Questo numero di catalogo comprende:
  • l′unità di produzione dell′acqua pura RO
  • il modulo per l′erogazione dell′acqua ultrapura
  • un serbatoio Milli-Q® SQ da 50 L
  • due serbatoi Milli-Q® SQ Switch da 3,5 L
  • 1 valvola SQ Gravity
Questo numero di catalogo non comprende:
  • le cartucce o i filtri finali SQPAK
  • due cavi di alimentazione necessari, adatti alla rete elettrica locale
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.