Documenti fondamentali
SQPAKQUAM1
Milli-Q
Cartuccia SQPAK Quanta
greener alternative
Produces ultrapure (Type 1) water for use on the ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
Scegli un formato
1 EACH
345,00 €
345,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
345,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
345,00 €
Disponibile per la spedizione il17 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Compatibilità
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
La cartuccia SQPAK Quanta è un filtro per purificazione finale ad alta capacità che produce acqua ultrapura (Tipo 1) con resistività di 18,2 MΩ·cm.
Essa contiene la resina a scambio ionico IQnano in grado di ridurre a livello di tracce la presenza di ioni.
Da usare con il modulo per l′erogazione dell′acqua ultrapura della gamma Milli-Q® SQ 2Series, come i sistemi Milli-Q® SQ 200/200P e Milli-Q® SQ 240C/240CV.
Caratteristiche e vantaggi
  • Il meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock consente di sostituire la cartuccia senza difficoltà
  • La necessità di sostituire la cartuccia è indicata da un pittogramma luminoso arancione lampeggiante sul sistema
  • L'etichetta “Ultrafilter” e il colore azzurro della cartuccia SQPAK Quanta sono ripetuti sull'interfaccia dell′unità produttiva a indicarne lo scopo e come guida di riferimento durante la sostituzione.
Note legali
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.