ZSQ240CTT0
Dispositivo di lavaggio Milli-Q® SQ
Sanitization of the Milli-Q® SQ Switch Tank and Milli-Q® SQ/SR production station
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Descrizione generale
Il dispositivo di lavaggio Milli-Q® SQ è un utensile specifico per la sanitizzazione delle unità di produzione Milli-Q® SQ/SR e dei loro serbatoi Milli-Q® SQ Switch. A tal fine si avvale di compresse a base di cloro, come le ROProtect C o le EfferSan (non incluse). L′impiego di questo strumento richiede l′esecuzione di una procedura specifica.
Componenti
Protocolli
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.