Documenti fondamentali
SQPAKFINM1
Milli-Q
Filtro finale SQPAK
For bacteria- and particulate-free ultrapure water. Use with ultrapure dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems.
Scegli un formato
1 EACH
165,00 €
165,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
165,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.35
165,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Richiedi maggiori informazioni
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Compatibilità
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Descrizione generale
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il filtro finale SQPAK garantisce l′erogazione al punto d′uso di acqua ultrapura (Tipo 1) di alta qualità esente da batteri e particelle.
La tecnologia di purificazione prevede un microfiltro che rimuove batteri e particelle > 0,22 µm.
Da usare con il modulo per l′erogazione dell′acqua ultrapura dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series, incluse le configurazioni Milli-Q® SQ 200/200P e SQ 240C/240CV.
Applicazioni
Il filtro finale SQPAK è utile per le applicazioni di laboratorio di chimica e microbiologia.
Caratteristiche e vantaggi
  • La sostituzione è agevole, basta una semplice rotazione
  • Si raccomanda la sostituzione ogni 6 mesi
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazioni: comuni analisi di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua.
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione del manuale d′uso dedicata ai componenti.
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.