SQPAKACARE
Cartuccia SQPAK™ Care A Cleaner
Anti-scaling agent for use with Milli-Q® SQ 2Series RO production module.
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione generale
La cartuccia SQPAK™ Care A Cleaner previene le incrostazioni, proteggendo l′unità per la produzione d′acqua pura RO dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series.
La tecnologia di purificazione della cartuccia SQPAK™ Care A Cleaner si avvale di un reagente acido per rimuovere eventuali incrostazioni minerali dai componenti idraulici, migliorando le prestazioni del sistema per l′acqua ed estendendone la durata.
Il meccanismo di bloccaggio a rotazione consente di sostituire la cartuccia senza difficoltà.
Da usare esclusivamente con l′unità per la produzione d′acqua pura RO dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series, incluse le configurazioni Milli-Q® SR 240/240L/240XL e Milli-Q® SQ 240C/240CV.