ZSR240RXTK
Kit del sistema di purificazione Milli-Q® SR 240XL
Pure RO water production station with one 3.5 L SQ Switch tank and one 50 L SQ tank
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Nome Commerciale
Milli-Q® SQ 2Series
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from high flow SQ 50 L tank valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank only)
100 L/day max. usage
13 kg operating weight (28.7 lb)
67 kg operating weight (148 lb) (with SQ Switch 3.5 L and 50 L tanks)
Alt. sistema
50.3 cm (19.8 in.)
70.6 cm (27.8 in.) , for the 50L tank
Largh. sistema
26.7 cm (10.5 in.) , without 50 L tank
40 cm (15.7 in.) , with 50 L tank
system depth
22 cm (8.7 in.)
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 3 water (RO water)
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Il kit del sistema di purificazione Milli-Q® SR 240XL eroga acqua pura osmotizzata (RO) a un serbatoio mobile SQ Switch da 3,5 L e a un serbatoio SQ da 50 L. Il serbatoio SQ da 50 L, grazie a una valvola ad alta portata, può alimentare direttamente gli strumenti di laboratorio con l′acqua pura RO. Ciò è utile nei laboratori che richiedono sia acqua pura, sia ultrapura in quantità notevoli. Il kit comprende anche una valvola di dosaggio gravimetrico SQ Gravity per l′erogazione dell′acqua RO sul banco di lavoro dal serbatoio da 50 L o da 3,5 L.
Grazie al serbatoio mobile SQ Switch, il sistema dell′acqua si adatta a qualunque configurazione del laboratorio: l′unità che produce acqua RO viene collocata vicino a una fonte d′acqua potabile, mentre i moduli per l′erogazione dell′acqua ultrapura in numero illimitato possono essere situati in qualunque punto del laboratorio o dell′edificio, purché trovino una presa elettrica disponibile. Ciò consente flessibilità nell'installazione che può essere facilmente adattata e ed eventualmente ampliata, dovesse cambiare il fabbisogno del laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
- riempimento rapido (in soli 6 min) del serbatoio mobile SQ Switch con acqua pura RO appena prodotta grazie alla cartuccia RO ad alto flusso (fino a 42 L/h); l'anello di ricircolo dell'acqua RO recupera il 50% dell'acqua di scarto dell'osmosi inversa; un risciacquo automatizzato della membrana RO ne mantiene elevate le prestazioni
- la configurazione compatta, il manuale e i video di installazione autoguidati consentono di collegare il sistema ovunque sia opportuno per l'attività di laboratorio e di spostarlo in seguito, se necessario
- scalabilità illimitata grazie al fatto che una unità per la produzione di acqua pura RO possa alimentare più moduli autonomi Milli-Q® SQ 200 per l′erogazione di acqua ultrapura. Ciò favorisce l'espansione dell'attività di laboratorio con investimenti limitati
- la sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
- le dimensioni compatte e il risparmio di acqua ed energia favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
Se abbinata al modulo autonomo per l′erogazione di acqua ultrapura Milli-Q® SQ 200, in laboratorio:
- un braccio erogatore manuale consente di erogare acqua ultrapura con diverse portate, dall′erogazione goccia a goccia fino a 1,6 L/min; grazie alla semplicità d′impiego può essere utilizzato anche da operatori nuovi o senza alcuna formazione specifica
- un LED colorato permette di verificare con un rapido sguardo che l'acqua ultrapura (Tipo 1) sia di qualità affidabile e abbia raggiunto una resistività di 18,2 MΩ·cm; inoltre, i livelli di TOC vengono ridotti da una lampada UV integrata mediante fotossidazione
- grazie al serbatoio mobile SQ Switch, è possibile avere a disposizione ovunque, all′interno o all′esterno del laboratorio, acqua ultrapura appena erogata
Componenti
Questo numero di catalogo comprende:
- l′unità di produzione dell′acqua pura RO
- un serbatoio Milli-Q® SQ Switch da 3,5 L
- un serbatoio Milli-Q® SQ da 50 L
- una valvola SQ Gravity
Questo numero di catalogo non comprende:
- le cartucce SQPAK™
- il cavo di alimentazione adatto alla rete elettrica locale
Note legali
Accessorio
consumable
Protocolli
Guardate le nostre video-istruzioni e scaricate i manuali d’uso dei sistemi Milli-Q® SQ 2Series. Li metterete in funzione in men che non si dica. Acquistate online sistemi, accessori, cartucce e servizi correlati.
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Contenuto correlato
Scoprite un nuovo modo di concepire l’acqua ultrapura. Ora su qualsiasi banco di laboratorio dotato di presa elettrica è possibile erogare acqua ultrapura (18,2 MΩ∙cm) immediatamente prima dell’impiego. Qualità robusta. Semplice. Compatto. Scalabile. Un prodotto “Alternativa verde”. Acquistatelo online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.