Documenti fondamentali
XF2004710
Millipore
100 mL Filter Holder, 47 mm, stainless steel
100 mL Filter Holder, 47 mm, stainless steel
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiali
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
tecniche
vacuum filtration: suitable
Altezza
15.6 cm
Diametro
6.2 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9 cm2
Capacità imbuto
100 mL
Raccordi
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
applicazioni
filtration
Compatibilità
for use with Analytical Stainless Steel Filter Holder
Condizioni di spedizione
ambient
Principio
Vacuum
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13