XF2004758
Schermo di supporto in acciaio inossidabile
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
Fritta in acciaio inossidabile
Scegli un formato
60,60 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
60,60 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel screen
Livello qualitativo
tecniche
vacuum filtration: suitable
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche & Vantaggi
•Disponibile in tre diametri diversi, con imbuti di quattro possibili dimensioni per gestire campioni fino a 250 mL di volume
•Il portafiltro con l′imbuto da 250 mL è attrezzato con un coperchio per imbuto, che può essere ventilato utilizzando un′unità di filtraggio accessoria
•Può essere autoclavato o sterilizzato alla fiamma
Applicazioni
Analisi della contaminazione batteriologica o da particolato
Portafiltri analitici
XF2004710 Portafiltri da 100 mL, 47 mm, acciaio inossidabile
XF2004725 Portafiltri da 250 mL, 47 mm, acciaio inossidabile
XX1002540 Portafiltri da 50 mL, 47 mm, acciaio inossidabile
Parti di ricambio per XX1002540:
XX1002503 Pinza a molla, 25 mm, alluminio
XX1002535 Guarnizioni per schermo di supporto, PTFE, rivestite
XX1002542 Componenti della base per portafiltro da 25 mm
XX2004718 Tappi No. 8 con foro da 9,5 mm (3/8 in.), silicone
XX5002501 Schermo di supporto, 25 mm, acciaio inossidabile
Parti di ricambio per XF2004710 e XF2004725:
XF2004755 Imbuto in acciaio inox, 100 mL
XF2004756 Imbuto in acciaio inox, 250 mL
XF2004758 Schermo di supporto in acciaio inossidabile
XX1004703 Pinza a molla, 47 mm, alluminio
XX1004708 Tappi No. 8 perforati in silicone
Accessori
SLFG02550 Filtri a siringa Millex, Fluoropore® PTFE, idrofobo, non sterile, 25 mm
XX1004705 Beuta per filtrazione sotto vuoto, 1 L
XX1004744 Beuta per filtrazione sotto vuoto, 4 L
XX7100004 Tubo in silicone con DI 3/16′′, 140 cm
Applicazioni
Note legali
Articoli
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.