Vai a
MISP00002
®
Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
3 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
78,10 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41116129
78,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
Microfil®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
shipped in
ambient
General description
® Il sistema di filtrazione Microfil® costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Grazie a un design con fissaggio a scatto, gli imbuti Microfil® si inseriscono perfettamente nei supporti di filtrazione della rampa senza la necessità di morsetti o di O-ring. The frits are designed for maximum flow rate.
Application
Il Kit di O-ring per 3 valvole è un accessorio di ricambio del sistema di filtrazione Microfil® impiegato nelle analisi microbiologiche di base della birra e dell′acqua in bottiglia, nell′analisi di prodotti farmaceutici, nelle analisi ambientali, nella determinazione della carica microbica e nel monitoraggio delle acque.
Legal Information
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
EZFITMIHEMIACTUB01MIACFD201
® Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
Millipore
MISP00002
®
description
Microfil® accessories for filter holders - sample preparation
description
For use with Microfil® filtration units, 1 unit or 3 units
description
With Tee and connections for use with Microfil® filtration system
description
For use with 250 mL Microfil® funnels
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
compatibility
for use with EZ-Fit® (Filtration Manifold)
compatibility
for use with Microfil® filtration system
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 3 units (EZFITMIHE3), pkg of 1 unit (EZFITMIHE1)
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Microfil®
manufacturer/tradename
EZ-Fit®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
manufacturer/tradename
Microfil® with S-Pak®
Quality Level
100
Quality Level
SP2
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
application(s)
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)