Documenti
XF2014710
Millipore
Kit portafiltri analitico in acciaio inossidabile Millipore
47 mm, stainless steel, 100 mL funnel
Sinonimo/i:
Filter holder kit
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiali
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
Caratteristiche
autoclavable
Altezza
15.6  cm
Diametro
6.2 cm
Diam. filtro
47 mm
Superficie filtrante
9 cm2
Capacità imbuto
100 mL
Raccordi
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Descrizione generale
I supporti per filtri analitici in acciaio inossidabile sono progettati per la filtrazione sotto vuoto di campioni per le analisi di contaminazione batterica o da particolato.
Applicazioni
Analisi di contaminazione batterica o da particolato
Caratteristiche e vantaggi
  • Disponibile in tre diametri diversi, con imbuti di quattro possibili dimensioni per gestire campioni fino a 250 mL di volume
  • Il portafiltro con l′imbuto da 250 mL è attrezzato con un coperchio per imbuto, che può essere ventilato utilizzando un′unità filtrante accessoria
  • Può essere autoclavato o sterilizzato alla fiamma
Principio
Filtrazione sotto vuoto