Documenti
HAWG047S6
Millipore
Filtri S-Pak da 0,45µm, 47 mm, bianchi, quadrettati
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
Sinonimo/i:
Filtri a membrana S-Pak®, Filtri a membrana, membrane semipermeabili
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
agenzia
ISO 7704
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
Produttore/marchio commerciale
S-Pak®
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type wine
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Questi filtri S-Pak sono realizzati in esteri misti di cellulosa (MCE) con grado di filtrazione di 0,45 μm; sono bianchi, quadrettati, con diametro di 47 mm. Sterili, pronti all'uso e confezionati singolarmente, sono filtri facili da usare, forniscono recuperi elevati e sono adatti per le comuni analisi microbiologiche.
Applicazioni
Questi filtri sono prodotti per l'impiego nell′ambito delle analisi microbiologiche con il metodo della filtrazione su membrana di acque e bevande come vino, birra e bevande per sportivi. Vengono inoltre utilizzati nell'analisi di prodotti farmaceutici e cosmetici.
Confezionamento
Confezionati singolarmente, con separatori di carta blu, sterili.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Fuhar Dixit et al.
Journal of hazardous materials, 384, 121261-121261 (2019-10-02)
Carcinogenic GenX chemicals, heptafluoropropylene-oxide-dimer-acid (HFPO-DA), have been recently detected in surface, ground and recycled water sources worldwide. However, GenX removals under the influence of variable characteristics of the organic and inorganic compounds present in the natural water sources, have often
Jasha Dehm et al.
Marine pollution bulletin, 156, 111239-111239 (2020-06-09)
Microplastics (MPs) remain largely understudied in Small Island Developing States. This study is aimed at comparing the abundance and characteristics of MPs in rural and urban marine coastal sites located along the southern coast of Fiji's main inhabited island, Viti
Franciska M Schets et al.
Environment international, 137, 105516-105516 (2020-02-03)
Swimming ponds are artificial ecosystems for bathing in which people imitate the conditions of natural waters. Swimming in natural water may pose health risks if the water quality is microbiologically poor. Swimming ponds are small water bodies that may be
Articoli
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenuto correlato
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing