Documenti
EZHAWG474
Millipore
Filtri EZ-Pak da 0,45 µm, 47 mm, bianchi, quadrettati
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s), bottled water
Sinonimo/i:
Filtro per membrana EZ-Pak®, Filtri a membrana, Membrane semipermeabili
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7704
Descrizione
General microbiological analysis
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Produttore/marchio commerciale
EZ-Pak®
Diam. filtro
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
I filtri EZ-Pak sono realizzati in esteri misti di cellulosa (MCE) con pori da 0,45 μm, sono bianchi, quadrettati con diametro di 47 mm. Questi filtri forniscono elevati recuperi e sono adatti ai comuni test microbiologici. Le membrane EZ-Pak e il relativo dispensatore rappresentano una rivoluzione per la manipolazione dei filtri nelle analisi che utilizzano il metodo della filtrazione su membrana (MF) perché combinano i vantaggi delle membrane pronte all'uso, sterili e confezionate singolarmente con una facilità d′impiego unica.
Applicazioni
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e alimentare, oltre che nel CQ industriale e nel settore farmaceutico. Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, bevande per sportivi e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenuto correlato
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.