Documenti fondamentali
UFC203024
Millipore
Filtri centrifughi Amicon® Ultra, MWCO 30 kDa
greener alternative
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Sinonimo/i:
Concentratore centrifugo, MWCO 30 kDa, volume del campione 2 mL
Scegli un formato
24 PKG
178,00 €
178,00 €
Disponibile per la spedizione il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 PKG
178,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
178,00 €
Disponibile per la spedizione il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Materiali
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Confezionamento
pkg of 24 pkg
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
2 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
119.7 mm
Diametro
15.9 mm
Superficie filtrante
1 cm2
Volume d’esercizio
≤2 mL
2 mL
Dimensione pori
30 kDa MWCO
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I dispositivi centrifughi Amicon® Ultra-2 mL con membrana Ultracel® con taglio molecolare da 30.000 Dalton garantiscono un′ultrafiltrazione veloce, fattori di concentrazione elevati e la possibilità di recuperare con facilità il concentrato da matrici diluite e complesse. Per esempio, l′ovalbumina (45 kDa) a una concentrazione iniziale di 1 mg/mL viene trattenuta al 97%.
La disposizione verticale della membrana e l′area superficiale disponibile garantiscono un trattamento rapido del campione, un recupero del campione elevato (di norma superiore al 90% di quanto presente nella soluzione diluita di partenza) e la capacità di raggiungere un fattore di concentrazione pari a 50. La polarizzazione del soluto e il conseguente sporcamento della membrana sono ridotti al minimo dalla disposizione verticale, mentre un dispositivo fisico di arresto evita di centrifugare fino a secco con il rischio di perdere il campione. Un efficiente recupero del campione concentrato (retentato) è raggiunto grazie a una comoda fase di centrifugazione inversa, una volta raccolto il filtrato.
Questi dispositivi possono essere centrifugati sia in un rotore basculante, sia in un rotore ad angolo fisso. I dispositivi Amicon® Ultra-2 mL vengono forniti in condizioni non sterili e sono adatti esclusivamente ad un impiego “usa e getta”. Grazie alla disposizione verticale della membrana e alla centrifugazione inversa, i filtri Amicon® Ultra da 2 mL assicurano il massimo recupero con tempi di centrifugazione minimi.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Ultrafiltrazione con membrana Ultracel® con taglio molecolare pari a 30.000 Dalton.
  • Concentrazione di campioni biologici contenenti antigeni, anticorpi, enzimi, acidi nucleici o microrganismi.
  • Purificazione di componenti macromolecolari provenienti da estratti di colture tissutali e da lisati cellulari.
  • Rimozione di primer, purificazione dei prodotti di PCR, rimozione di linker o etichette macromolecolari da una miscela di reazione e rimozione di proteine prima dell′HPLC.
  • Desalinizzazione, scambio di tamponi, dialisi di proteine.
  • Esclusione dimensionale e frazionamento proteico.
Caratteristiche e vantaggi
  • La membrana Ultracel® in cellulosa rigenerata con NMWCO di 30 kDa assicura un recupero del retentato maggiore del 90%
  • Concentra 2 mL fino a 15-70 μL
  • 98% di recupero del campione
  • Tempi di processamento rapidi: tempo di centrifugazione da 10 a 30 minuti
  • Meccanismo di arresto integrato
  • La funzione di centrifugazione inversa assicura recuperi uniformi
Linkage
Sostituisce: 4208
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Sergey A Dyshlovoy et al.
Scientific reports, 10(1), 9764-9764 (2020-06-20)
New bicyclic guanidine alkaloid, urupocidin C (Ur-C) along with the previously known urupocidin A (Ur-A) were isolated from the rare deep-sea marine sponge Monanchora pulchra, harvested in Northwestern Pacific waters. The unique structure of Ur-C was elucidated using 1D and
Sergey A Dyshlovoy et al.
Marine drugs, 18(5) (2020-05-15)
The phenomenon of high sugar consumption by tumor cells is known as Warburg effect. It results from a high glycolysis rate, used by tumors as preferred metabolic pathway even in aerobic conditions. Targeting the Warburg effect to specifically deliver sugar
Articoli
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.