Documenti
UFC200324
Millipore
Filtri centrifughi Amicon® Ultra, MWCO 3 kDa
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 3 kDa
Sinonimo/i:
Concentratore centrifugo, MWCO 3 kDa, volume del campione 2 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Ultra
Parametri
2 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
119.7 mm
Diametro
15.9 mm
Superficie filtrante
1 cm2
Volume
2 mL
Dimensione pori
3 kDa MWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I dispositivi centrifughi Amicon® Ultra-2 mL con membrana Ultracel® con taglio molecolare da 3.000 Dalton garantiscono un′ultrafiltrazione veloce, fattori di concentrazione elevati e la possibilità di recuperare con facilità il concentrato da matrici diluite e complesse. Per fare un esempio, di norma il citocromo C (12,4 kDa) con concentrazione iniziale pari a 0,25 mg/mL viene trattenuto in misura pari a 100%.
La disposizione verticale della membrana e l′area superficiale disponibile garantiscono un trattamento rapido del campione, un recupero del campione elevato (di norma superiore al 90% di quanto presente nella soluzione diluita di partenza) e la capacità di raggiungere un fattore di concentrazione pari a 50. La polarizzazione del soluto e il conseguente sporcamento della membrana sono ridotti al minimo dalla disposizione verticale, mentre un dispositivo fisico di arresto evita di centrifugare fino a secco con il rischio di perdere il campione. Un efficiente recupero del campione concentrato (retentato) è raggiunto grazie a una comoda fase di centrifugazione inversa, una volta raccolto il filtrato.
Questi dispositivi possono essere centrifugati sia in un rotore basculante, sia in un rotore ad angolo fisso. I dispositivi Amicon® Ultra-2 mL vengono forniti in condizioni non sterili e sono adatti esclusivamente ad un impiego “usa e getta”. Grazie alla disposizione verticale della membrana e alla centrifugazione inversa, i filtri Amicon® Ultra da 2 mL assicurano il massimo recupero con tempi di centrifugazione minimi.
Applicazioni
  • Ultrafiltrazione con membrana Ultracel® con taglio molecolare pari a 3.000 Dalton.
  • Concentrazione di campioni biologici contenenti antigeni, anticorpi, enzimi, acidi nucleici o microrganismi.
  • Purificazione di componenti macromolecolari provenienti da estratti di colture tissutali e da lisati cellulari.
  • Rimozione di primer, purificazione dei prodotti di PCR, rimozione di linker o etichette macromolecolari da una miscela di reazione e rimozione di proteine prima dell′HPLC.
  • Desalinizzazione, scambio di tamponi, dialisi di proteine.
  • Esclusione dimensionale e frazionamento proteico.
Caratteristiche e vantaggi
  • La membrana in cellulosa rigenerata Ultracel® con NMWCO pari a 3 kDa consente un recupero del retentato superiore al 90%
  • Concentra 2 mL fino a 15-70 μL
  • 98% di recupero del campione
  • Tempi di processamento rapidi: tempo di centrifugazione da 10 a 30 minuti
  • Meccanismo di arresto integrato
  • La funzione di centrifugazione inversa assicura recuperi uniformi
Linkage
Sostituisce: 4202
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Contenuto correlato
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.