Documenti fondamentali
UFC9030
Millipore
Filtri centrifughi Amicon® Ultra, MWCO 30 kDa
sample volume 15 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 30 kDa
Sinonimo/i:
Concentratore centrifugo, MWCO di 30 kDa, Volume del campione 15 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali:
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Dimensione pori:
30 kDa MWCO
Lunghezza:
12.1 cm (4.807 in.)
Diametro:
2.97 cm
Superficie filtrante:
7.6 cm2
Volume:
15 mL
Sterilità:
non-sterile
Materiali
polyethylene cap
polyethylene liner
polypropylene tube
regenerated cellulose membrane
regenerated cellulose support
styrene-butadiene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Ultra
Parametri
15 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
12.1 cm (4.807 in.)
Diametro
2.97 cm
Superficie filtrante
7.6 cm2
Volume
15 mL
Dimensione pori
30 kDa MWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I dispositivi centrifughi Amicon® Ultra da 15 mL con membrana Ultracel® con taglio molecolare di 30.000 Dalton assicurano una ultrafiltrazione veloce e una ritenzione affidabile delle macromolecole. Per fare un esempio, l′ovalbumina (45 kDa) in una concentrazione iniziale pari a 1 mg/mL viene trattenuta in misura pari a >95%.
La disposizione verticale della membrana e l′area superficiale disponibile garantiscono un trattamento rapido del campione, un recupero del campione elevato (di norma superiore al 90% della soluzione diluita di partenza) e la capacità di operare una concentrazione di un fattore pari a 80. La polarizzazione del soluto e il conseguente sporcamento della membrana sono ridotti al minimo dalla disposizione verticale della membrana, mentre un dispositivo fisico di arresto evita di centrifugare fino a secco con il rischio di perdere il campione.
Il concentrato viene raccolto con una pipetta dal serbatoio del campione, mentre l′ultrafiltrato si raccoglie nella provetta da centrifuga fornita. Questi dispositivi possono essere centrifugati sia in un rotore basculante, sia ad angolo fisso. Grazie alla disposizione verticale della membrana e al dispositivo di arresto, i filtri Amicon® Ultra da 15 mL assicurano il massimo recupero con tempi di centrifugazione ridotti.
Applicazioni
  • Ultrafiltrazione con membrana Ultracel® con taglio molecolare pari a 30.000 Dalton.
  • Concentrazione di campioni biologici contenenti antigeni, anticorpi, enzimi, acidi nucleici o microrganismi.
  • Purificazione di componenti macromolecolari provenienti da estratti di colture tissutali o da lisati cellulari e rimozione di proteine prima dell′HPLC.
  • Concentrazione di proteine diluite o pre-purificate da eluati cromatografici.
  • Desalificazione, scambio di tamponi, dialisi proteica.
Caratteristiche e vantaggi
  • La membrana in cellulosa rigenerata Ultracel® con NMWCO pari a 30 kDa consente un recupero del retentato superiore al 90%.
  • La disposizione verticale della membrana consente di ridurre la formazione del gel di polarizzazione e di ridurre i tempi di centrifugazione (processamento ultrarapido in soli 10–15 minuti).
  • La membrana sigillata a caldo minimizza il rilascio di estraibili a valle del filtro.
  • Integrità testata al 100%, a garanzia di prestazioni affidabili.
  • Pareti traslucide e tacche graduate per un agevole monitoraggio dei campioni.
  • L′accesso diretto al campione mediante la pipetta consente di eliminare ulteriori passaggi nella fase di recupero del concentrato.
  • Elevati fattori di concentrazione, tra 80 e 100X.
Stato fisico
Codice colore: trasparente con tappo rosa
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Articoli
Metodi di filtrazione e selezione di filtri a membrana per la purificazione e produzione di nanoparticelle
Filtration methods and membrane filter selection in nanoparticle purification and production.
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
Protocolli
I protocolli di purificazione delle immunoglobuline generalmente includono il binding a una resina per cromatografia di affinità funzionalizzata con proteina A o G, il lavaggio delle proteine non legate e l’eluizione con un tampone a basso pH.
Purification protocols for immunoglobulins generally include affinity binding to Protein A or G chromatography media, washing unbound proteins, and eluting with a low pH buffer.
Contenuto correlato
I metodi per la purificazione dei campioni in vista delle successive analisi ne riducono la complessità, eliminano eventuali interferenze e concentrano gli analiti, consentendo di ottenere risultati più accurati.
Purification methods for downstream analysis reduce sample complexity, remove interferences, and concentrate analytes for more accurate results.
Concentrate protein, don’t lose it. Recover protein reliably when you concentrate with Amicon® Ultra filters.
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.