Documenti
SX0420
Supelco
Sodio cloruro
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
NaCl, Salgemma
About This Item
Formula condensata:
NaCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
58.44
Beilstein:
3534976
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-598-3
NACRES:
NA.21
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
200
300
Tensione di vapore
1.3 hPa ( 865 °C)
Saggio
≥99.0% (silver nitrate titration)
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
1461 °C/1013 hPa
Punto di fusione
801 °C (lit.)
Solubilità
358 g/L
Anioni in tracce
bromide (Br-): ≤0.01%
chlorate, nitrate (as NO3-): ≤0.003%
iodide (I-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.004%
Cationi in tracce
Ba: ≤0.001%, passes test
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤2 ppm
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay (argentometric)99.0% minBarium (Ba)Passes test (about 0.001%)Bromide (Br)0.01% maxCalcium (Ca)0.002% maxChlorate and nitrate (as NO3)0.003% maxHeavy Metals (by ICP-OES)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxIodide (I)0.002% maxIron (Fe)2ppm maxMagnesium (Mg)0.001% maxPhosphate (PO4)5ppm maxPotassium (K)0.005% maxSulfate (SO4)0.004% maxpH of a 5% solution at 25°C5.0-9.0
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3