Documenti fondamentali
SLM-244
Sigma-Aldrich
Minimum Essential Medium Eagle complete medium
With non-essential amino acids, sodium pyruvate, L-gluamine and 10% US origin FBS, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
EMEM, MEM
Scegli un formato
500 ML
200,00 €
200,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 ML
200,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
200,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
MEM Complete Medium, with NEAA, 1 mM sodium pyruvate, 2mM L-Glut, and 10% FBS, contains non-essential amino acids, 1mM sodium pyruvate, 2mM L-glut, and 10% U.S. origin FBS
Livello qualitativo
Stato
liquid
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Qualità
pH= 7.2-7.5
Osmolality= 281-311mOsm/kg
Endotoxin= ≤2EU/mL
Mycoplasma= Negative
Sterility Tested= Negative for Growth
Appearance= Orange/ Red Clear Liquid
Cell Line Tested= U-251 MG Human Glioblastoma
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1