Yes, the Millex SLGP05010 is bidirectional. The "inlet" stamp is intended to assist in following the directions in the User Guide for proper operation of the unit.
SLGP05010
Filtri in linea Millex™ in polieteresolfone
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,22 μm PES, Filtri da siringa in polietersolfone, Filtri in linea Express PLUS™ in PES, Filtri in linea Millex-GP, Millex™, Millex™ GP50
Scegli un formato
191,00 €
Scegli un formato
About This Item
191,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millex™
Durata
3 yr
Caratteristiche
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
≥350 mL/min water flow rate at 15 psig
3.3 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
Diametro
50 mm
Superficie filtrante
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
72 mm
Volume
8000 mL
Impurezze
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Express PLUS™
Dimensione pori
0.22 μm
input
aqueous solution(s)
tissue culture medium
Punto di bolla
≥50 psi, water
Raccordi
inlet/outlet hose barb (1/4-1/2 in., with Female Luer slip interior)
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
- Per un utilizzo con una pompa peristaltica, si consiglia settare la trasmissione per far operare la testa della pompa ad una velocità costante di 60 giri al minuti (rpm). Così facendo, si determina un flusso medio pari a 100 mL/min.
- Tubi consigliati: Tubi in gomma siliconica o in lattice naturale da 4-9,5 mm D.I.
Altre note
- Per un utilizzo con una pompa peristaltica, si consiglia settare la trasmissione per far operare la testa della pompa ad una velocità costante di 60 giri al minuti (rpm). Così facendo, si determina un flusso medio pari a 100 mL/min.
- Tubi consigliati: Tubi in gomma siliconica o in lattice naturale da 4-9,5 mm D.I.
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
I clienti hanno visto anche
-
Is the Millex SLGP05010 bidirectional? If so, why does it say "Inlet" on one side?
1 risposta-