Documenti fondamentali
SLFG025LS
Millipore
Unità filtrante Millex-FG (sterile)
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, PTFE membrane, hydrophobic, medical device
Sinonimo/i:
Millex-FG 0.20µm Filter Unit or Vent Filter, Millex-FG Filter Unit, disposable syringe filter, sterile syringe filter, syringe filter
Scegli un formato
50 PKG
351,00 €
351,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
351,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
351,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Materiali
PTFE membrane
PVC housing
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
CE compliant
holdup volume≤ 0.1 mL
hydrophobic
FDA registered
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
tecniche
gas filtration: suitable
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet H
25 mm
Volume
100 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.2 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′unità filtrante Millex-FG (sterile) è un dispositivo medicoutilizzabile come filtro da siringa nella cura diretta ai pazientie nell′allestimento di preparazioni galeniche per sterilizzaregas o soluzioni di volume ridotto non compatibilicon i filtri a membrana standard.
Caratteristiche e vantaggi
  • Filtro sterilizzante dotato di supporto bidirezionale per gas o liquidi
  • I benefici clinici comprendono la rimozione di microrganismi, particelle e polveri non disciolte maggiori per dimensioni del grado di filtrazione specificato per la membrana da soluzioni gassose al fine di limitare i rischi di contaminazione crociata
  • Le soluzioni acquose sono bloccate dalla filtrazione attraverso la membrana idrofoba del filtro
  • Esclusivamente monouso
  • Apirogeno e atossico
  • Dotato di marchio CE e registrato presso la FDA
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico o di laboratorio qualificato.
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotto comparabile