Documenti fondamentali
SLGPB5010
Millipore
Filtri in linea Millex in polietersolfone
pore size 0.22 μm, diam. 50 mm, sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hose barb with outlet bell
Sinonimo/i:
Filtri da siringa 0,22 μm PES, Filtri da siringa in polietersolfone, Filtri in linea Express PLUS in PES, Filtri in linea Millex-GP con campana di protezione, Millex GP50, Unità filtrante Millex 50 mm
Scegli un formato
10 PKG
212,00 €
212,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 PKG
212,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
212,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Materiali
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) housing
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
γ-irradiated
sterile
Nome Commerciale
Millex
Durata
3 yr
Caratteristiche
holdup volume< 1 mL
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
≥350 mL/min water flow rate at 15 psi
3.44 bar max. inlet pressure (50 psi)
45 °C max. temp.
tecniche
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
pressure filtration: suitable
sterile filtration: suitable (sterilization of tissue culture media, protein solutions or aqueous solutions)
Diametro
50 mm
Superficie filtrante
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
96 mm , including bell
Volume
8000 mL
Impurezze
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Express PLUS
Dimensione pori
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
Punto di bolla
≥50 psi, water
Raccordi
inlet stepped hose barb (1/4-1/2 in, with Female Luer slip interior)
outlet filling bell
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità Millex-GP50 con supporto bidirezionale sono filtri sterilizzanti per le soluzioni acquose.Esse sono in grado di rimuovere microrganismi, particelle, precipitati e polveri non disciolte di dimensioni maggioridi 0,22 micron (μm). I filtri sterili Millex-GP50 sono apirogeni e atossici. Questidispositivi monouso sono costituiti da una membrana da 0,22 μm sigillata in un contenitore acrilico.
Applicazioni
Filtrazione sterilizzante di terreni per colture tissutali, additivi, tamponi e acqua.
Nota sulla preparazione
  • Possono essere utilizzati con pompe peristaltiche; si raccomanda che il motore e la testa della pompa assicurino una velocità costante di 60 giri al minuto (rpm) cui corrisponde un flusso medio di 100 mL/min.
  • Tubi consigliati: in gomma siliconica o in lattice con D.I. compreso tra 4 e 9,5 mm
Altre note
  • Possono essere utilizzati con pompe peristaltiche; si raccomanda che il motore e la testa della pompa assicurinouna velocità costante di 60 giri al minuto (rpm) cui corrisponde unflusso medio di 100 mL/min.
  • Tubi consigliati: in gomma siliconica o in lattice con D.I. compreso tra 4 e 9,5 mm.
Note legali
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany