Documenti fondamentali
SLFG050
Millipore
Filtri di sfiato Millex, PTFE, idrofobi
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. hose barb, sterilization compatible with autoclavable
Sinonimo/i:
Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE, Filtro di sfiato Millex-FG, filtro per linea da vuoto
Scegli un formato
10 PKG
185,00 €
100 PKG
1.380,00 €
185,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 PKG
185,00 €
100 PKG
1.380,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
185,00 €
Spedizione prevista il07 aprile 2025Dettagli
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
≥15 L/min air flow rate at 5 psi
130 °C max. temp.
4.13 bar max. inlet pressure (60 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diametro
50 mm
Superficie filtrante
19.6 cm2
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
Impurezze
≤20 EU/device bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.2 μm
input
gas
sample type organic solution(s)
Punto di bolla
≥17 psig, 60/40% IPA/water
Raccordi
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri da siringa Millex con membrana idrofoba Fluoropore® sono ideali per la sterilizzazione in linea di gas e per la ventilazione di contenitori sterili; i filtri con membrana Fluoropore® possono essere utilizzati anche per la sterilizzazione o la chiarificazione di soluzioni organiche. Le unità filtranti Millex da 50 mm sono particolarmente utili per la protezione delle linee del vuoto. Tutte le unità sono bidirezionali.
Applicazioni
  • Sterilizzazione dei gas
  • Protezione della linea del vuoto
  • Ventilazione dei contenitori sterili
  • Sterilizzazione e chiarificazione di soluzioni organiche
Caratteristiche e vantaggi
  • Ideale per la protezione della linea del vuoto
  • Autoclavabile fino a 10 volte
  • Flusso bidirezionale
  • Ampia compatibilità chimica
Confezionamento
  • La confezione da 10 contiene 10 filtri in scatola di cartone
  • La confezione da 100 contiene 100 filtri in un sacchetto di plastica all'interno di una scatola di cartone
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What would be your recommendation to protect my instrumentation from water intrusion?
    1 risposta
    1. The recommended catalog number is SLFG05010 for the Millex-FG filter, which has a pore size of 0.20 µm and is made of hydrophobic PTFE material. The filter has a diameter of 50 mm.
      Utile?
  2. Is there a sterile version of this filter available? Andrea
    1 risposta
    1. A sterile version of Product SLFG050 is not available.