Documenti fondamentali
SLFG025
Millipore
Filtri da siringa Millex, PTFE, idrofobi
Millex™ hydrophobic PTFE syringe filter
pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile
Sinonimo/i:
Filtri da siringa Millex-FG, Filtri da siringa, PTFE, 0,2 μm, Filtri da siringa, membrana Fluoropore® in PTFE
Scegli un formato
50 PKG
378,00 €
250 PKG
1.230,00 €
1000 PKG
2.560,00 €
378,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 PKG
378,00 €
250 PKG
1.230,00 €
1000 PKG
2.560,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
378,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Materiali
PTFE membrane
high-density polyethylene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Millex
Caratteristiche
holdup volume< 100 μL
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millex
Parametri
45 °C max. temp.
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
Altezza
19.7 mm
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
3.9 cm2
Volume
100 mL
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
gas
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer outlet slip
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Rassegna di filtri per siringa non sterili Millex con membrana (PTFE) idrofobica Fluoropore:
• Sono ideali per la filtrazione dei campioni in solventi organici e possono essere utilizzati anche per prevenire il flusso di ritorno dell′umidità atmosferica nelle applicazioni di sfiato.
• Ampia compatibilità chimica ed eccellente resistenza ai solventi con le soluzioni organiche
• Disponibili con pori da 0,20 µm, 0,45 µm e 5,0 µm e tre diametri per ogni esigenza applicativa
• Corpo in polipropilene o polietilene ad alta densità (HDPE) a basso contenuto di residui estraibili
Disponibili in confezioni di varie misure:
SKU con suffisso NS (-------NS): 50 per conf.
SKU con suffisso NL (-------NL): 100 per conf.
SKU con suffisso TL (-------TL): 100 per conf. Questi filtri per siringa hanno un′uscita a tubo
SKU con suffisso NB (-------NB): 250 per conf.
SKU con suffisso NK (-------NK): 1000 per conf.
Applicazioni:
Rimozione di particelle fini e chiarificazione di soluzioni organiche, filtrazione di sfiati, sterilizzazione di gas
Specifiche
Solo per uso generale di laboratorio
Note legali
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. Is it possible to autoclave SLFG025NS, SLFG025NB, and SLFG025NK to sterilize them?
    1 risposta
    1. No, it is not possible to autoclave SLFG025NS, SLFG025NB, or SLFG025NK. Customers should order SLFG02550, which has a PP housing and can be autoclaved. More details can be found in the user guide. The SLFG025NS, SLFG025NB, and SLFG025NK have HDPE housing and are not autoclavable.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto