CLS431227
Corning® syringe filters
PTFE membrane, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm
Sinonimo/i:
disposable syringe filters, sterile syringe filters, syringe filters
Scegli un formato
201,00 €
Scegli un formato
About This Item
201,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
polypropylene housing
Sterilità
sterile
Confezionamento
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 431227
Diametro
50 mm
Dimensione pori
0.2 μm
Raccordi
hose barb
Categorie correlate
Descrizione generale
PES for low protein binding and faster flow rates; surfactant-free cellulose acetate (SFCA) for the lowest protein binding; PTFE for chemical resistance; and regenerated cellulose (RC) the best choice for DMSO compatibility.
- PTFE membranes provide the best chemical resistance
- These naturally hydrophobic membranes can be used for venting applications or filtering gases
- 100% integrity tested, sterile and certified nonpyrogenic and noncytotoxic
- Manufactured in accordance with ISO 9002 standards
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)