RTTP14250
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 1,2 μm
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Isopore Membrane Filter
Scegli un formato
586,00 €
Scegli un formato
About This Item
586,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore™
Millipore
Parametri
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diametro
142 mm
Diam. filtro
142 mm
Spessore
24 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore™
Dimensione pori
1.2 μm pore size
14.7 % porosity
Punto di bolla
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Applicazioni
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
Avvertenza
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13