Documenti fondamentali
TSTP04700
Millipore
Filtri a membrana Isopore
greener alternative
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 3,0 μm
Scegli un formato
100 FILTERS
278,00 €
278,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 FILTERS
278,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
278,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
22 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimensione pori
11.3 % porosity
3.0 μm pore size
Punto di bolla
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La membrana Isopore è costituita da un film di policarbonato che consente l'esame visivo del campione sulla superficie della membrana mediante microscopia ottica o elettronica. Dotata di pori con diametri precisi e dimensioni omogenee, consente un′accurata separazione dei campioni su base dimensionale. Può essere impiegata nei saggi di chemiotassi, nel monitoraggio dell′aria e in microscopia ad epifluorescenza.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Chemiotassi
  • Saggi biologici
  • Citologia
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi di microplastiche
Il filtro a membrana Isopore viene impiegato per:
  • filtrare le microplastiche su cui sono presenti microbi nei campioni di acqua di mare[1]
  • avvolgere ed incapsulare i tumori da impiantare nei topi per simulare una terapia anti-angiogenica (AA)[2]
  • filtrare fitoplancton e particelle di elevate dimensioni[3]
  • accogliere linee cellulari mammifere per studi di irradiazione con ultravioletti (UV)[4]
Caratteristiche e vantaggi
  • Le membrane Isopore sono caratterizzate da una ridotta interferenza.
  • La ritenzione delle particelle sulla superficie della membrana favorisce il conteggio e l′analisi del campione.
  • Materiale non igroscopico e traslucido.
  • Asciugatura rapida del campione, con conseguente riduzione dei tempi di analisi.
  • Disponibile anche nella variante marrone.
Avvertenza
Dopo la sterilizzazione in autoclave potrebbe verificarsi una riduzione delle portate.
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Brittan S Scales et al.
mSphere, 6(3), e0085120-e0085120 (2021-06-10)
While it is now appreciated that the millions of tons of plastic pollution travelling through marine systems carry complex communities of microorganisms, it is still unknown to what extent these biofilm communities are specific to the plastic or selected by
Seung Won Jung et al.
Scientific reports, 11(1), 6983-6983 (2021-03-28)
We investigated the dynamics of the bacterial composition and metabolic function within Akashiwo sanguinea bloom using a 100-L indoor microcosm and metagenomic next-generation sequencing. We found that the bacterial community was classified into three groups at 54% similarity. Group I
Denian Wang et al.
Scientific reports, 7(1), 2365-2365 (2017-05-26)
Although anti-angiogenic (AA) therapy is widely used in clinical practice, it is often challenged by insufficient efficacy and intrinsic resistance. Some studies have reported that AA therapy can even increase tumor metastasis. However, whether this is due to a specific
Haohui Duan et al.
The Journal of cell biology, 219(6) (2020-05-12)
BRCA1/2 help maintain genomic integrity by stabilizing stalled forks. Here, we identify the E3 ligase RFWD3 as an essential modulator of stalled fork stability in BRCA2-deficient cells and show that codepletion of RFWD3 rescues fork degradation, collapse, and cell sensitivity