Documenti fondamentali
GTTP14250
Millipore
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,22 μm
Isopore, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Isopore
Scegli un formato
50 FILTERS
575,00 €
575,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 FILTERS
575,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
575,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Isopore
Millipore
Parametri
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diametro
142 mm
Diam. filtro
142 mm
Spessore
25 μm
Estraibili (gravimetria)
<1%
Indice di rifrazione
n/D 1.6
Matrice
Isopore
Dimensione pori
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
Punto di bolla
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La membrana Isopore è composta da un film di policarbonato, con una superficie liscia, simile al vetro. Questo consente una migliore osservazione del campione in microscopia ottica o elettronica. È utile nell'analisi degli inquinanti atmosferici. Inoltre la membrana Isopore ha diametri precisi e pori di dimensioni omogenee. Può essere usata nella microscopia ad epifluorescenza e nei saggi di chemiotassi.
Applicazioni
  • Chemiotassi
  • Saggi biologici
  • Citologia
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi SEM (microscopia elettronica a scansione)
  • Test di sterilità
  • Analisi di microplastiche
  • Microplastiche nell′acqua di grado analitico
Il filtro a membrana Isopore viene impiegato per:
  • separare particelle respirabili da compositi sabbiati[1]
  • filtrare la materia organica particolata (POM) dall'acqua di mare[2]
  • concentrare la biomassa procariotica dai campioni di acqua di mare.[3]
Caratteristiche e vantaggi
  • Ritenzione di particelle sulla superficie per conteggio ed analisi semplici. Le membrane
  • Isopore presentano un basso background.
  • Asciugatura rapida e tempo di analisi del campione ridotto.
  • Materiale translucido.
  • Disponibile anche nella versione di colore marrone.
Avvertenza
Dopo la sterilizzazione in autoclave potrebbe verificarsi una riduzione delle portate.
Note legali
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Bacterial assemblages of the eastern Atlantic Ocean reveal both vertical and latitudinal biogeographic signatures
Friedline CJ, et al.,
Biogeosciences (Online), 9(6) (2012)
Lindsey Bishop et al.
ACS nano, 11(9), 8849-8863 (2017-08-02)
Pulmonary toxicity studies on carbon nanotubes focus primarily on as-produced materials and rarely are guided by a life cycle perspective or integration with exposure assessment. Understanding toxicity beyond the as-produced, or pure native material, is critical, due to modifications needed
Silvia Vidal-Melgosa et al.
Nature communications, 12(1), 1150-1150 (2021-02-21)
The formation of sinking particles in the ocean, which promote carbon sequestration into deeper water and sediments, involves algal polysaccharides acting as an adhesive, binding together molecules, cells and minerals. These as yet unidentified adhesive polysaccharides must resist degradation by