Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 filters | Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l. | 626,00 € |
Informazioni su questo articolo
626,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
parameter
0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
142 mm
filter diam.
142 mm
thickness
22 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
11.3 % porosity, 3.0 μm pore size
bubble point
≥0.32 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Caratteristiche & vantaggi
•la struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificando il conteggio e l′analisi
•le membrane Isopore non si macchiano, riducendo così l′interferenza dello sfondo
•non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo necessario per le analisi
•in microscopia ottica a trasmissione, il materiale traslucido non richiede diafanizzazione (disponibili anche nella variante marrone).
Applicazioni:
monitoraggio dell′aria, microscopia ad epifluorescenza, saggi di chemiotassi
Application
- Chemiotassi
- Saggi biologici
- Citologia
- Monitoraggio dell′aria
- Analisi di microplastiche
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic | description Isopore™, filter diam. 90 mm, hydrophilic |
| manufacturer/tradename Isopore™, Millipore | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Millipore, Isopore™ | manufacturer/tradename Isopore™, Millipore |
| parameter 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp. | parameter 140 °C max. temp., 0.868 L/min-cm2-psi air flow rate, 3628 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~475 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) | parameter 50 L/min-cm2-psi air flow rate, 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp. | parameter 250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 50 L/min-cm2-psi air flow rate, ~550 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results) |
| pore size 11.3 % porosity, 3.0 μm pore size | pore size 3.0 μm pore size, 11.3 % porosity | pore size 5-20 % porosity, 5.0 μm pore size | pore size 5-20 % porosity, 5.0 μm pore size |
| diam. 142 mm | diam. 13 mm | diam. 47 mm | diam. 90 mm |
| material plain filter, white filter, polycarbonate membrane | material white filter, plain filter, polycarbonate membrane | material clear filter, plain filter, polycarbonate membrane | material plain filter, polycarbonate membrane, clear filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana in policarbonato, pori da 3,0 μm
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?