Vai a
RTTP04700
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 1,2 μm
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Offerta disponibile
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Isopore™
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Spendi 500 € — Risparmia 5%; Spendi 800 € — Risparmia 10%; Spendi 1700 € — Risparmia 15%*
Accedi per verificare l'idoneità. Acquista Prodotti
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 filters
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
341,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
341,00 €
Risparmia Fino a 15%
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Non dimenticare il portafiltro. Find the right filter.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
24 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
bubble point
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
La membrana Isopore™ è un filtro a schermo in policarbonato prodotto con tecnologia track-etchd raccomandato per l′analisi dei contaminanti aerodispersi e di altre particelle con l′aiuto della microscopia ottica o elettronica. Aiuta l′accurata separazione dei campioni su base dimensionale grazie ai pori con diametri precisi e dimensioni omogenee. Il filtro a membrana Isopore™ può essere usato nel monitoraggio dell'aria, nella microscopia ad epifluorescenza e nei saggi di chemiotassi.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
Il filtro a membrana Isopore™ è stato usato per filtrare:
  • sospensioni di filetto di pesce omogenato per il campionamento di microplastiche
  • cellule di cyanobacterium Acaryochloris
  • particelle di titanio
  • Chemotassi
  • Dosaggi biologici
  • Citologia
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi delle microplastiche
Features and Benefits
  • Le membrane Isopore™ sono caratterizzate da una ridotta interferenza di fondo.
  • La ritenzione delle particelle sulla superficie della membrana consente un facile conteggio e l′analisi del campione.
  • Non igroscopico, tempi di analisi del campione ridotti.
  • Materiale traslucido.
  • Disponibile anche nella variante marrone.
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dopo la sterilizzazione in autoclave potrebbe verificarsi una riduzione delle portate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
RTTP02500RTTP14250TTTP04700
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
description
Isopore™, filter diam. 47 mm, hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore™
pore size
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
pore size
1.2 μm pore size, 14.7 % porosity
pore size
14.7 % porosity, 1.2 μm pore size
pore size
5.9 % porosity, 2.0 μm pore size
diam.
47 mm
diam.
25 mm
diam.
142 mm
diam.
47 mm
parameter
687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp.
parameter
~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
687 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 0.024 L/min-cm2-psi air flow rate, ~175 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.0268 L/min-cm2-psi air flow rate, 932 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., ~180 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
material
white filter, plain filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)