Vai a
GTTP04700
Filtri a membrana Isopore
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,22 μm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 filters
Spedizione prevista il07 settembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
285,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
285,00 €
Spedizione prevista il07 settembre 2026Dettagli
Get a compatible glass filter holder. Try XX1012500
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
color
white
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
bubble point
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
La membrana Isopore è un filtro a schermo in policarbonato prodotto con tecnologia track-etch, raccomandato per tutte le analisi in cui il campione viene esaminato sulla superficie della membrana. La membrana Isopore offre evidenti vantaggi nell′analisi dei contaminanti aerodispersi e di altre particelle mediante microscopia ottica o elettronica. La membrana Isopore è costituita da un film di policarbonato con una superficie liscia, simile al vetro, per un′osservazione più nitida del campione. L′esclusivo processo produttivo assicura diametri dei pori precisi e omogenei per un′accurata separazione dei campioni in base alla dimensione. Dato il peso ridotto e costante delle ceneri e del catrame, generalmente non è necessario ricorrere a filtri appaiati in peso.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
  • Chemotassi
  • Dosaggi biologici
  • Citologia
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi SEM
  • Test di sterilità
  • Analisi delle microplastiche
  • Acqua di grado analitico per microplastiche
Il filtro a membrana Isopore viene impiegato per:
  • la filtrazione dell′acqua negli studi di metagenomica
  • il recupero di microrganismi planctonici
  • il monitoraggio dell′aria
  • la microscopia a epifluorescenza
  • i saggi di chemiotassi
Features and Benefits
  • La struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificandone così il conteggio e l′analisi
  • Le membrane Isopore non si macchiano, il che assicura una bassa interferenza di fondo
  • Non igroscopiche, assicurano perciò una rapida asciugatura e un tempo di analisi ridotto
  • Il materiale traslucido evita il clearing nella microscopia a luce trasmessa; è disponibile anche in versione brunastra
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dopo la sterilizzazione in autoclave è possibile una riduzione delle portate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GTTP02500ATTP02500HTTP04700
description
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
description
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, white
description
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
diam.
47 mm
diam.
25 mm
diam.
25 mm
diam.
47 mm
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
pore size
13.8 % porosity, 0.22 μm pore size
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
0.8 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
10-20 % porosity, 0.4 μm pore size
parameter
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
parameter
140 °C max. temp., ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
≥7 L/min air flow rate at 10 psi, ≥50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results), 140 °C max. temp., 18 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
material
white filter, polycarbonate membrane, plain filter
material
polycarbonate membrane, white filter, plain filter
material
polycarbonate membrane, white filter, plain filter
material
polycarbonate membrane, white filter, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Filtri a membrana Isopore
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. How do you sterilize these filters? Can you autoclave the entire package, or must you sterilize the filters individually?
    1 risposta
    1. These filter discs may be autoclaved at 121°C for 15-20 minutes. The filters may be wrapped in aluminum foil or placed in an autoclavable filter holder. Use autoclave settings for a wet tank with slow exhaust for optimal results.