PX0995
o-Phosphoric Acid
85% W/W, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Acido ortofosforico
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Acido fosforico, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (vs air)
Tensione di vapore
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Stato
liquid
Concentrazione
85% phosphoric acid
Impurezze
≤0.001% Heavy metals (as Pb)
≤0.001% Insoluble matter
≤0.001% Volatile acids (as acetic acid)
≤0.002% Antimony (Sb)
≤0.002% Calcium (Ca)
≤0.002% Magnesium (Mg)
≤0.003% Iron (Fe)
≤0.003% Sulfate (SO4)
≤0.005% Potassium (K)
≤0.025% Sodium (Na)
≤0.5 ppm Manganese (Mn)
≤1 ppm Arsenic (As)
≤3 ppm Chloride (Cl)
≤5 ppm Nitrate (NO3)
Colore
APHA: ≤10
pH
<0.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
158 °C (lit.)
Punto di fusione
~40 °C (lit.)
Densità
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Click here for printer friendly instructions for adapting a hand pump to the 20L HDPE drum.
Altre note
Risultati analitici
Arsenic (As): 1ppm max
Assay: 85.0% min
Calcium (Ca): 0.002% max
Chloride (Cl): 3ppm max
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Heavy metals (as Pb): 0.001% max
Insoluble matter: 0.001% max
Iron (Fe): 0.003% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Manganese (Mn): 0.5ppm max
Nitrate (NO3): 5ppm max
Potassium (K): 0.005% max
Reducing substances: To pass test
Sodium (Na): 0.025% max
Sulfate (SO4): 0.003% max
Volatile acids (as acetic acid): 0.001% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash