Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 75,00 € |
1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 221,00 € |
Informazioni su questo articolo
75,00 €
grade
biotech. grade
Quality Segment
vapor density
3.4 (vs air)
vapor pressure
2.2 mmHg ( 20 °C), 5 mmHg ( 25 °C)
product line
BioUltra
assay
≥85% (T)
form
viscous liquid
sustainability
Sustainability features
impurities
insoluble matter, passes filter test, ≤0.001% KMnO4-reducing matter (as O), ≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
refractive index
n20/D 1.433
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤2 mg/kg, fluoride (F-): ≤1 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
SMILES string
OP(O)(O)=O
cation traces
Ag: ≤1 mg/kg, Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.5 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤10 mg/kg, K: ≤5 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Na: ≤20 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sb: ≤2 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Tl: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
1 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: ≤0.05, λ: 280 nm Amax: ≤0.04
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
InChI key
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SRC(6714)
General description
Application
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioUltra, ≥85% (T) | description 85 wt. % in H2O, 99.99% trace metals basis | description BioReagent, suitable for insect cell culture, 85% | description crystalline, ≥99.999% trace metals basis |
| grade biotech. grade | grade - | grade - | grade - |
| assay ≥85% (T) | assay 99.99% trace metals basis | assay 85% | assay ≥99.999% trace metals basis |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form viscous liquid | form liquid | form liquid | form crystalline |
| solubility H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| anion traces fluoride (F-): ≤1 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg, nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤50 mg/kg, chloride (Cl-): ≤2 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido fosforico
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?