Documenti
HX0090
Supelco
Eptano
greener alternative
Technical
Sinonimo/i:
n-Heptane, Petroleum Heptane
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.20
Beilstein:
1730763
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
205-563-8
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
433 °F
Limite di esplosione
7 %
Caratteristiche più verdi
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Colore
APHA: ≤20
Indice di rifrazione
n20/D 1.387 (lit.)
P. eboll.
98 °C (lit.)
Punto di fusione
−91 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -4 °C
Solubilità
0.05 g/L
Densità
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Applicazioni
Technical
Risultati analitici
Boiling range88-99°CColor (APHA)20 maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
24.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
n-eptano EMPLURA®
Supelco
1.04365
n-eptano