Vai a
PMEF-CF
Fibroblasti primari embrionali di topo EmbryoMax®
Sinonimo/i:
CF-1 MEF Feeder Cells, CF-1 MEFs, CF-1 PMEFs, CF1 Mouse Feeder Cells, MEF Feeder Cells, CF-1 PMEFs, CF-1 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
5 vials
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
493,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.81
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
493,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
I fibroblasti primari di embrione di topo (PMEF), ceppo CF1, sono trattati con mitomicina C e vengono usati come cellule nutrici (feeder layer) per le cellule ES/IPS sia umane, sia murine.
Piastratura dello strato di MEF
Procedura:
1. Prima di scongelare i PMEF, ricoprire le piastre/fiasche con una soluzione di gelatina.
2. Scongelare rapidamente le vial di PMEF in un bagno ad acqua a 37 °C. Trasferirle in una provetta da 15 mL pre-riempita con 10 mL di PMEF Feeder Cell Medium pre-riscaldato. Capovolgere delicatamente la provetta per mescolare e centrifugare a 300 xg per 4–5 minuti.
3. Rimuovere il surnatante e risospendere il pellet in PMEF Feeder Cell Medium pre-riscaldato.
4. Rimuovere la soluzione di gelatina dalle piastre/fiasche e aliquotare la sospensione di PMEF alle densità consigliate nella tabella 4.1 della guida ai protocolli per ES di topo
5. Incubare le cellule nutrici PMEF a 37 °C con il 5% di CO2. Utilizzare le figure 4A, B e C riportate nella guida ai protocolli per ES di topo come riferimento per valutare la densità e l′aspetto ottimali
Le piastre ricoperte con la gelatina possono essere utilizzate per 12–14 giorni.
La gamma di cellule PMEF EmbryoMax offre ai ricercatori una soluzione conveniente per la coltura delle cellule staminali, evitando di isolare e preparare le cellule per il feeder layer, con grande risparmio di tempo. Molti protocolli per la coltura delle cellule staminali embrionali richiedono l'uso di fibroblasti primari embrionali di topo (PMEF). In questi protocolli, le cellule ES sono coltivate su un monostrato di PMEF (feeder layer). Le cellule del feeder layer (cellule nutrici) svolgono due importanti ruoli per la coltura delle cellule staminali: secernono nel terreno diversi importanti fattori di crescita che aiutano a mantenere la pluripotenza delle ES e forniscono una matrice cellulare che aiuta a supportarne la crescita.
Biochem/physiol Actions
Fibroblasti primari embrionali di topo
Packaging
5-6x106 ciascuna
Preparation Note
Dopo il ricevimento conservare le vial a -80°C. Per tempi di conservazione maggiori di 6 mesi: le cellule possono essere conservate nella fase vapore dell′azoto liquido, assicurandosi che il tappo sia ben chiuso, per un massimo di 2 anni.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PMEF-CFLPMEF-HLPMEF-DR4X-M
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
-
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
Stem Cell protocols for cryopreservation, thawing of cryopreserved stem cells and media preparation.
Articoli
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).
Read types of stem cells including multipotent stem cells, Pluripotent stem cells and iPSCs and their applications in basic stem cell research, stem cell therapy and disease modelling
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.
Contenuto correlato
The cell culture protocols described in this instructional manual include the in vitro culture of murine ES cells using EmbryoMax products along with ESGRO® mLIF medium supplement, as well as feeder-free and serum-free ES cell culture using the ESGRO Complete™ line of products. Also included in this instructional manual are: methods for serum-free neuronal differentiation of mouse ES cells, iPS cell generation using STEMCCA™ lentivirus kits, cre-recombinase mediated excision of STEMCCA™ genes from iPS cells, derivation and rescue of new and existing ES cell lines using RESGRO™ Culture Medium and ESGRO Complete™ system.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Alec R Nickolls et al.
Disease models & mechanisms, 13(6) (2020-05-20)
The basal lamina is a specialized sheet of dense extracellular matrix (ECM) linked to the plasma membrane of specific cell types in their tissue context, which serves as a structural scaffold for organ genesis and maintenance. Disruption of the basal
Shinobu Ueda et al.
PloS one, 3(7), e2800-e2800 (2008-07-31)
The rat is a reference animal model for physiological studies and for the analysis of multigenic human diseases such as hypertension, diabetes, neurological disorders, and cancer. The rats have long been used in extensive chemical carcinogenesis studies. Thus, the rat
Transcriptional signature and memory retention of human-induced pluripotent stem cells.
Marchetto, Maria C N, et al.
Testing, 4, e7076-e7076 (2009)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
PMEF-CF04053252667404
PMEF-CF-K04053252008641