PMEF-CFL-P1
Fibroblasti primari embrionali di topo EmbryoMax®
Mouse
Sinonimo/i:
CF-1 MEF Feeder Cells, CF-1 MEFs, CF-1 PMEFs, CF1 Mouse Feeder Cells, MEF Feeder Cells, CF-1 PMEFs, CF-1 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fibroblasti primari embrionali di topo EmbryoMax®, PMEF, Strain CF1, Not Treated, Passage 1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
EmbryoMax®
tecniche
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condizioni di spedizione
liquid nitrogen
Descrizione generale
Descrizione della linea cellulare
Applicazioni
Ricerca su cellule staminali
Confezionamento
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).