HAEP04700
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
MF-Millipore™, filter diam. 47 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
MF-Millipore™ Membrane Filter, Hydrophobic Edge, 0.45 µm pore size
Scegli un formato
318,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
318,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane w/ 3 mm hydrophobic edge, white, 100 discs
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore™
Millipore
Parametri
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Colore
white
Indice di rifrazione
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore™
Dimensione pori
0.45 μm pore size
79 % porosity
Punto di bolla
≥1.8 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3