Vai a
PMEF-CFL
Fibroblasti primari embrionali di topo EmbryoMax®
Sinonimo/i:
CF-1 MEF Feeder Cells, CF-1 MEFs, CF-1 PMEFs, CF1 Mouse Feeder Cells, MEF Feeder Cells, CF-1 PMEFs, CF-1 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 vials
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck Life Science S.r.l.
493,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41106509
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32011203
Biological source:
mouse
493,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
input
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
shipped in
liquid nitrogen
storage temp.
-140 to -196°C
General description
I fibroblasti primari embrionali di topo, ceppo CF1, non sono trattati con mitomicina C e fungono da feeder layer per cellule ES/IPS sia umane che di topo. Le cellule sono fornite al passaggio 3, possono essere espanse per altri 5-6 passaggi circa e ricongelate per usi successivi.
Piastratura del feeder layer di cellule MEF
Procedura:
1. Prima di scongelare le cellule PMEF, ricoprire le piastre/fiasche con una soluzione di gelatina.
2. Scongelare rapidamente le vial di PMEF in un bagno ad acqua a 37 °C. Trasferirle in una provetta da 15 mL pre-riempita con 10 mL di PMEF Feeder Cell Medium pre-riscaldato. Capovolgere delicatamente la provetta per mescolare e centrifugare a 300 xg per 4–5 minuti.
3. Rimuovere il surnatante e risospendere il pellet in PMEF Feeder Cell Medium pre-riscaldato.
4. Rimuovere la soluzione di gelatina dalle piastre/fiasche e aliquotare la sospensione di PMEF alle densità consigliate nella tabella 4.1 della guida ai protocolli per ES di topo
5. Incubare le cellule PMEF a 37 °C con il 5% di CO2. Utilizzare le figure 4A, B e C riportate nella guida ai protocolli per ES di topo come riferimento per stabilire la densità e l′aspetto ottimali
Le piastre ricoperte con la gelatina possono essere utilizzate per 12–14 giorni.
La gamma di cellule PMEF EmbryoMax offre ai ricercatori una soluzione conveniente per la coltura delle cellule staminali, eliminando la necessità di isolare e preparare le cellule per il feeder layer, con grande risparmio di tempo. Molti protocolli per la coltura delle cellule staminali embrionali richiedono l'uso di fibroblasti primari embrionali di topo (PMEF). In questi protocolli, le cellule ES sono infatti coltivate su un monostrato di PMEF (feeder layer). Le cellule del feeder layer svolgono due importanti ruoli per la coltura delle cellule staminali: secernono nel terreno diversi importanti fattori di crescita, che aiutano a mantenere la pluripotenza delle ES, e forniscono una matrice cellulare che aiuta a supportarne la crescita.
Biochem/physiol Actions
Fibroblasti primari embrionali di topo
Packaging
5-6x106 ciascuna
Physical form
Le cellule vengono fornite congelate in vial contenenti circa 5-6 x 106 fibroblasti ciascuna. Sono vendute in confezioni da 5 vial contenenti cellule al passaggio 3. Per indicazioni riguardo la coltura e i terreni per PMEF fare riferimento al manuale per le cellule staminali (ES Stem Cell Manual).
Preparation Note
Dopo il ricevimento conservare le vial a -80°C. Per tempi di conservazione maggiori di 6 mesi: le cellule possono essere conservate nella fase vapore dell′azoto liquido, assicurandosi che il tappo sia ben chiuso, per un massimo di 2 anni.
Legal Information
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PMEFHLPMEFHPMEFDR4XM
description
-
description
PMEF, Hygro Resistant, Strain C57/BL6, Not Treated, Passage 3
description
PMEF, Hygro Resistant, Strain C57/BL6, Mitomycin C Treated, Passage 3
description
PMEF, Strain DR4, Irradiated, Passage 3
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
liquid nitrogen
shipped in
-
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-140 to -196°C
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
manufacturer/tradename
Specialty Media, EmbryoMax®
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)