Documenti fondamentali
PLCC07610
Millipore
Filtri a membrana in cellulosa rigenerata, NMWCO 5 kDa
Ultracel®, filter diam. 76 mm
Sinonimo/i:
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 5 kDa
Scegli un formato
10 EA
454,00 €
454,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
454,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
454,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Materiali
regenerated cellulose membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Ultracel®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
76 mm
Diam. filtro
76 mm
Superficie filtrante
41.8 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
5 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Assemblate la cella con agitatore Amicon con una membrana di vostra scelta. I dischi di membrana da ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata Ultracel o in polietersolfone (PES) Biomax. Le membrane sono disponibili in una gran varietà di dimensioni & diametri dei pori.
Le membrane di cellulosa rigenerata Ultracel sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di soluzioni diluite. La microstruttura idrofila, compatta, delle membrane Ultracel assicura la massima ritenzione possibile con il minimo adsorbimento possibile di proteine, DNA o altre macromolecole.
Le membrane Biomax in PES sono raccomandate per la concentrazione o la desalinizzazione di volumi maggiori di campioni più concentrati come siero, plasma o terreni di coltura tissutale condizionati.
I dischi da microfiltrazione Durapore in PVDF sono disponibili con pori di dimensioni da 0,1 µm, 0,22 µm e 0,45 µm e diametro pari a 63,5 mm o 75 mm.
Caratteristiche & vantaggi:
•Diametri dei dischi: 25, 44,5, 47, 63,5, 76, 90 e 150 mm
•Le membrane Ultracel, Durapore e Biomax sono disponibili con pori di svariate dimensioni per soddisfare le vostre esigenze in materia di separazione
•Compatibile con le celle con agitatore Amicon
Applicazioni
Concentrazione, scambio di tamponi, desalinizzazione
Codice del filtro: PLCC
Configurazione del dispositivo: dischi da ultrafiltrazione
Tipo di filtro: per ultrafiltrazione
Applicazioni
Cellulosa rigenerata Ultracel, NMWL 5 kDa, diametro 76 mm.
Note legali
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1