Documenti
PLAC02510
Millipore
Dischi per ultrafiltrazione, 1 kDa NMW
Ultracel®, filter diam. 25 mm
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in cellulosa rigenerata, NMWCO 1 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
regenerated cellulose membrane
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Ultracel®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diam. filtro
25 mm
Superficie filtrante
4.1 cm2
Matrice
Ultracel®
Dimensione pori
1 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
Ultracel, cellulosa rigenerata, NMWL 1 kDa, 25 mm di diametro
Note legali
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1