Key Documents
UFSC40001
Cella con agitatore Amicon® da 400mL
This Amicon stirred cell model provides high flow rates with solutions up to 10% macrosolute concentration. Capable of rapid concentration, or salt removal followed by concentration in the same unit.
Sinonimo/i:
Amicon stirred cell
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031690
Materiali
Nylon assembly (cap and tube fitting)
Nylon stand (retaining)
Tygon® tube (filtrate)
anodized aluminum stand (retaining)
polyacetal assembly (stirring)
polyethylene tube (pressure)
polysulfone assembly (stirring)
polysulfone holder (cylinder & membrane)
silicone O-ring
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon®
Parametri
400 mL process volume
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Altezza
18.7 cm (7.4 in.)
Diam. filtro
76 mm
Superficie filtrante
41.8 cm2
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
La cella con agitatore Amicon assicura alte portate con le soluzioni contenenti macrosoluti fino a una concentrazione del 10%. Consente di eseguire rapidamente la concentrazione, ma è possibile anche operare la rimozione dei sali prima della concentrazione nella stessa unità.
Principio
Pressione
Linkage
Sostituisce: 5124
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tygon is a registered trademark of Saint-Gobain Performance Plastics Corp.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Amicon Stirred Cells concentrate and buffer-exchange macrosolutes efficiently with pressure-driven filtration.