342483
Sodium phosphate
96%
Sinonimo/i:
Sodium orthophosphate, Trisodium phosphate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
1583 °C (lit.)
Solubilità
H2O: slightly soluble(lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P/c;;;1-5(2,3)4/h;;;(H3,1,2,3,4)/q3*+1;/p-3
RYFMWSXOAZQYPI-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- component in the preparation of solid crystals of calcium hydroxyapatite substituted by strontium
- block buffer to study segmental and subcellular distribution of CFTR in the kidney
Other general uses are as pH control agent, water hardness precipitation, laboratory reagent, phosphatizing reagent.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Immunoglobulin G (IgG) on Zenix® SEC-150 versus Zenix® SEC-300, Effect of Pore Size on Resolution
Protocol for HPLC Analysis of Bromelain on TSKgel® BioAssist® S vs. Competitive S Column