Documenti fondamentali
PHCC3BEADS
Millipore
Scepter 3.0 Test Bead Vial
Sinonimo/i:
Cell Counting Beads
Scegli un formato
1 EACH
155,00 €
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
155,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.56
155,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Qualità
200
Confezionamento
pkg of 5 mL
Produttore/marchio commerciale
Scepter
tecniche
cell counting: suitable
Dimensione particelle
11 μm
Compatibilità
Scepter
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Scepter 3.0 Test Beads can be used to assess the Scepter 3.0 Cell Counter.
Applicazioni
Replaces PHCCBEADSResearch CategoryCell Culture
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Contenuto correlato
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works