Merck
PHCC360KIT
Contacellule automatico palmare Scepter 3.0
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
Scepter 3.0 Handheld Automated Cell Counter
Sinonimo/i:
Cell counting instrument
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NC.56
UNSPSC Code:
41131501
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
6-36 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
PHCC20040PHCC340KITPHCC360500
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
compatibility
for use with cells sized 4-12 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
compatibility
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
manufacturer/tradename
Scepter
particle size
6-36 μm
particle size
3-18 μm
particle size
4-18 μm
particle size
6-36 μm
General description
Il contacellule automatico palmare Scepter 3.0 fornisce conteggi cellulari rapidi in un formato palmare facile da usare. Scepter 3.0 è destinato unicamente alla ricerca ed è stato testato con i tipi di cellule rappresentative di quelle in uso attualmente. Preparata una diluizione della coltura cellulare di interesse, le istruzioni sullo schermo guidano l'utilizzatore attraverso il processo di campionamento. Meno di 30 secondi dopo′ aver aspirato il campione nel proprio sensore, sullo schermo del contacellule Scepter vengono visualizzati:
  • Concentrazione delle cellule
  • Dimensioni medie delle cellule
  • Volume medio delle cellule
  • Istogramma della distribuzione di dimensioni o volume
Il dispositivo memorizza fino a 999 conteggi, che possono essere scaricati sul computer e caricati per ulteriori elaborazioni.
Il contacellule Scepter 3.0 è compatibile con i sensori per contacellule Scepter 3.0 da 40 μM e 60 μM. Questo kit (PHCC360KIT) comprende una confezione gratuita da 50 sensori da 60μM.
Upgrading to Wi-Fi connectivity and Millicell® Cloud Access:
Scepter 3.0 instruments purchased before January 1st, 2026, do not have Wi-Fi connectivity. Customers can add Wi-Fi connectivity and get cloud connectivity using the following steps:
1. Download the free software at Millicell® Cloud. Select Scepter 3.0 and download the software onto a USB drive. Load this Software onto the Scepter 3.0 device.
2. Place an order for free trial subscription of Millicell® Cloud using the Catalog number MILLICL-TRIAL. Contact our customer service to help you with this.
3. Purchase Wi-Fi dongle: MERS03USBD0N. Insert the USB dongle into the USB port and follow the instructions on the screen. Now your device is ready to access Millicell® Cloud.
Other Notes
  • 1 Contacellule automatico palmare Scepter 3.0
  • 1 Fiala di sferette di prova
  • 1 Stazione di ricarica
  • 50 Sensori (60 μM)
Il contacellule Scepter 3.0 non è compatibile con i sensori di precedente generazione; è compatibile solo con i sensori per contacellule Scepter 3.0 indicati nei Prodotti correlati.
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Find answers to frequently asked questions about the Millicell® ERS 3.0, from probe depth adjustment to instrument maintenance and troubleshooting.
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Protocolli
Cell culture protocol for passaging and splitting adherent cell lines using trypsin EDTA. Free ECACC handbook download.
Contenuto correlato
Our broad range of the most trusted tools for cell culture includes stringently sourced and tested FBS, established media formulations, and sterile labware. Cutting-edge techniques using stem cells and 3D matrices are enabled by organoids, hydrogels, culture scaffolds, and bioinks for 3D bioprinting.
Intuitive lab instruments, ergonomic tools, accessible data, and forward-thinking solutions for research, biotech, and pharma laboratories.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
Strumenti di laboratorio dall’impiego intuitivo, dispositivi ergonomici, dati accessibili e soluzioni lungimiranti per i laboratori di ricerca, biotecnologici e farmaceutici.
Vedi tutto
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. Can I confirm if the sensors are single-use only please?
    1 risposta
    1. The Scepter 3.0 sensors are single use only.
      Utile?
  2. What is the maximum size of cell clumps that can pass through the Scepter 3.0? Also, what size screen is used to break up the cell clump aggregates in both Scepter 2.0 and 3.0?
    1 risposta
    1. The maximum size of cell clumps that can pass through the Scepter 3.0 is determined by the aperture limits, which are 40um and 60um for sensors 40 and 60, respectively. Unlike the Scepter 2.0, the Scepter 3.0 does not use a screen to break up cell clump aggregates; instead, it employs a set of pillars to achieve this function. In contrast, the Scepter 2.0 utilizes a 35um Nylon filter to break up cell clump aggregates.
      Utile?
  3. Is this appropriate for size 15-23 μm cell? Does the Kit include also the charger? How many 60/40 μm sensors are included Which sensors can be used with this instrument? Which sensors are appropriate for cells size 15-23 μm and what is their price?
    1 risposta
    1. Please see the answers to the following questions below:
      1. Is this appropriate for size 15-23 μm cells?
      Yes, the Scepter 3.0 is suitable. As listed on the product detail page in the DESCRIPTION section for use with cells sized 4.0–25.0 μm.
      2. Does the Kit include the charger?
      This product does include 60μM sensors and a charging station.
      3. How many 60/40 μm sensors are included
      As mentioned on the product detail page in the DESCRIPTION section under 'Components', it includes 50 Sensors.
      4. Which sensors can be used with this instrument?
      This product is only compatible with Scepter 3.0 Cell Counter Sensors shown in the Related Products on this page. Please see the link below to review additional information regarding the Scepter 3.0:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/cell-counting-and-health-analysis/scepter-cell-counter
      5. Which sensors are appropriate for cells size 15-23 μm and what is their price?
      See question 1, this product is suitable for the cell size of 15-23 μm.
      Regarding pricing, Please navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/support/customer-support, and click on "Products Pricing & Availability" under the Products Section with all the required information so that a member of the Customer Service team can reach out to assist further. Thank you.
      Utile?
  4. Does it require Trypan blue or another dye? Does it distinguish between live and dead cells?
    1 risposta
    1. The Scepter is a particle counter, but it will not differentiate live from dead cells. The device can be used to gauge cell health on the basis of cell size. For example, in cell types where apoptotic cells are smaller in size compared to non-apoptotic cells. This shift in size can be quantified using the device option "Edit Histogram" to either gate around this population or exclude the population from the count.
      Please see the following manual below for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/799/484/00110230w-rev1020-ms.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. R. Moldova
    • Recensione 1
    • Voti 4
    3 su 5 stelle.
    Suggestion
    I could have been more careful when ordering the Scepter 3.0 components (Handheld Automated Cell Counter and Cell sensors), because without experience I ordered sensors not suitable for this type of reader. That is, instead of PHCC360500
    Cell Counter Sensors I ordered PHCC60500.
    No one raised any questions. Regrettable. I will have to incur additional expenses.
    I really hope to fix this mistake to be able to apply this device in practice.
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Merck KGaA:
      Thank you for reaching out and sharing your review with us. We strive to provide the information customers need to make a confident purchase. Your feedback is extremely valuable in helping us to update the product information for this product to clarify which sensors are compatible with the Scepter 3.0.
Contatta l'Assistenza Tecnica