Documenti fondamentali
PHCC360050
Millipore
Sensori per contacellule Scepter 3.0
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
Sinonimo/i:
Automated Cell counter tips
Scegli un formato
50 /PK
170,00 €
170,00 €
Spedizione prevista il13 giugno 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 /PK
170,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41131501
NACRES:
NC.57
170,00 €
Spedizione prevista il13 giugno 2025Dettagli
Caratteristiche
50 μL (sample volumn)
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
Scepter
Parametri
10000 particles/mL particle concentration (500000 particles/mL)
tecniche
cell counting: suitable
Dimensione particelle
6-36 μm
Compatibilità
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il contacellule palmare automatico Scepter 3.0 offre un metodo rapido e comodo per il conteggio di cellule e particelle ed è compatibile con i sensori da 40 e 60 μm. Il sistema impiega il principio di Coulter in un palmare miniaturizzato, un formato che consente un rapido conteggio delle cellule; le misurazioni che un tempo richiedevano 10 minuti adesso si completano in meno di 30 secondi. L′utilizzatore prepara una diluizione della coltura cellulare di interesse e usa il contacellule Scepter per aspirare un campione di questa diluizione nel puntale dell′apparecchio.
Il display del contacellule Scepter 3.0 visualizza:
  • la concentrazione cellulare
  • la dimensione cellulare media
  • il volume cellulare medio
  • l′istogramma della distribuzione dimensionale o volumetrica
Il sistema è indicato esclusivamente per scopi di ricerca ed è stato testato con tipologie di cellule rappresentative di quelle più studiate oggigiorno.
Caratteristiche e vantaggi
Il sensore Scepter 3.0 è dotato di una zona di rilevamento delle cellule microfabbricata, che permette di differenziare le cellule in base a dimensioni e volume con una risoluzione a livelli di sub-microlitri e sub-picolitri.
Abbinato a microcanali per il trasferimento di liquidi e a un′elettronica di precisione, il sensore Scepter fornisce statistiche accurate e affidabili sulle popolazioni cellulari.
Altre note
Non compatibile con prodotti Scepter 2.0
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cell counting protocol using a hemocytometer for monitoring cell viability. Discover other cell counting tools such as the Scepter™ 3.0 Cell Counter.
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Contenuto correlato
Il contacellule Scepter™ è un apparecchio portatile che consente di realizzare conteggi cellulari accurati e riproducibili direttamente nella cappa di coltura in meno di 30 secondi.
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
Domande
  1. Hello, are the cell counter sensors reusable, for example washing with water between samples to reuse the sensor?
    1 risposta
    1. The sensors for the Scepter cell counter are not reusable. One sensor is used per analysis. The liquid is trapped inside each sensor and is disposable once a reading takes place when the liquid is drawn up a narrow pathway.