Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
MDCI10000
Millipore
Piattaforma di imaging cellulare digitale Millicell®
Sinonimo/i:
Millicell DCI, Piattaforma di imaging cellulare, contacellule, emocitometro
Scegli un formato
1 EACH
10,20 €
1 EACH
780,00 €
1 EACH
2.170,00 €
1 EACH
4.340,00 €
10,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
10,20 €
1 EACH
780,00 €
1 EACH
2.170,00 €
1 EACH
4.340,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41102910
NACRES:
NC.57
10,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Lungh. × Largh. × Alt.
6 in. × 11 in. × 12 in., Millicell® Digital Cell Imager
Peso
5.67 lbGross weight
Compatibilità
USB/Ethernet/Wi-Fi
Descrizione generale
Valutate le vostre colture cellulari con facilità. Il nostro strumento Millicell® DCI consente un'esecuzione più efficiente delle tecniche di routine ripetitive associate al passaggio in coltura. Permette di valutare in modo rapido e oggettivo la confluenza, la morfologia e le tendenze di crescita per ottenere colture cellulari più uniformi.
Eliminate la soggettività utilizzando misure di confluenza accurate!
Compatibile con reti Wi-Fi grazie alla porta USB esterna EDIMAX inclusa, compatibile con la rete Ethernet.
Al momento dell'acquisto di Millicell® DCI, è consigliabile scegliere anche un abbonamento software.
  • Abbonamento software in prova gratuita: MDCI1TRIAL
  • 1 anno di abbonamento al software: MDCI1T1YR
  • Abbonamento al software a vita: MDCI1T1LIF
Caratteristiche e vantaggi
  • Analisi più rapide
  • Riduzione del bias dovuto all'operatore
  • Confluenza, conteggio delle cellule e morfologia
  • Misurazione con emocitometro o in fiasca
  • Cattura delle immagini con doppio clic
  • Comodo servizio cloud su piattaforma web per la gestione e l'archiviazione dei dati
Componenti
  • Strumento.
  • Alimentatore. Ricambio disponibile: MDCI1USBD0N
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Discover the answers to your questions about using the Millicell® DCI Digital Cell Imager, counting cells, and measuring cell confluency and morphology.
Tips and tricks for using the Millicell® Cloud Application to analyze data from the Millicell® DCI digital cell imager.
Cell validation data using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Data for validated non-human cell lines using the Millicell® DCI Digital Cell Imager for confluency determination and estimated cell counts.
Vedi tutto
Protocolli
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Contenuto correlato
Velocizzate l’acquisizione e l’analisi dei dati nelle misurazioni della resistenza elettrica transepiteliale (TEER) grazie a migliorie vantaggiose per la semplicità d’impiego, tra cui l’interfaccia touchscreen dall’uso intuitivo, la sonda autoportante in-well e l’acquisizione automatica dei dati.
Monitor your cell cultures with ease with the Millicell® DCI Digital Cell Imager. From confluency to cell count and morphology, the Millicell® DCI automates cell culture measurements for quicker, more consistent culturing.
Strumenti di laboratorio dall’impiego intuitivo, dispositivi ergonomici, dati accessibili e soluzioni lungimiranti per i laboratori di ricerca, biotecnologici e farmaceutici.
Domande
  1. Which cultureware is compatible with the Millicell DCI?
    1 risposta
    1. Typically, anything that is observable under a microscope at a 10x objective can be viewed and imaged on the Millicell DCI. It is important to consider the following dimensions:
      • The image viewing area measures 2.4 x 1.4mm.
      A standard 96 well is typically 6-7mm in diameter. As a result, each well can be imaged, but the entire well won't be in view.
      •The light source arm is positioned 2.2 inches above the platform.
      The maximum vessel height is 2.19 inches (55.6mm).
      • The focal plane ranges from 0 to 8.75mm above the bottom of the vessel.