Vai a
PHCC340KIT
Contacellule automatico palmare Scepter 3.0
Sinonimo/i:
Cell counting instrument
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
4480,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NC.56
UNSPSC Code:
41131501
4480,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 40 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
manufacturer/tradename
Scepter
technique(s)
cell counting: suitable
particle size
4-18 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
General description
Il contacellule automatico palmare Scepter 3.0 fornisce conteggi cellulari rapidi in un formato palmare facile da usare. Scepter 3.0 è destinato unicamente alla ricerca ed è stato testato con i tipi di cellule rappresentative di quelle in uso attualmente. Preparata una diluizione della coltura cellulare di interesse, le istruzioni sullo schermo guidano l'utilizzatore attraverso il processo di campionamento. Meno di 30 secondi dopo aver aspirato il campione nel proprio sensore, sullo schermo del contacellule Scepter vengono visualizzati:
  • concentrazione delle cellule
  • dimensioni medie delle cellule
  • volume medio delle cellule
  • istogramma della distribuzione di dimensioni o volume
Il dispositivo memorizza fino a 999 conteggi, che possono essere scaricati sul computer e caricati per ulteriori elaborazioni.
Il contacellule Scepter 3.0 è compatibile con i sensori per contacellule Scepter 3.0 da 40 μM e 60 μM. Questo kit (PHCC340KIT) comprende una confezione gratuita di 50 sensori da 60μM.
Upgrading to Wi-Fi connectivity and Millicell® Cloud Access:
Scepter 3.0 instruments purchased before January 1st, 2026, do not have Wi-Fi connectivity. Customers can add Wi-Fi connectivity and get cloud connectivity using the following steps:
1. Download the free software at Millicell® Cloud. Select Scepter 3.0 and download the software onto a USB drive. Load this Software onto the Scepter 3.0 device.
2. Place an order for free trial subscription of Millicell® Cloud using the Catalog number MILLICL-TRIAL. Contact our customer service to help you with this.
3. Purchase Wi-Fi dongle: MERS03USBD0N. Insert the USB dongle into the USB port and follow the instructions on the screen. Now your device is ready to access Millicell® Cloud.
Other Notes
  • 1 Contacellule automatico palmare Scepter 3.0
  • 1 Fiala di sferette di prova
  • 1 Stazione di ricarica
  • 50 Sensori (40 μM)
Il contacellule Scepter 3.0 non è compatibile con i sensori di precedente generazione; è compatibile solo con i sensori per contacellule Scepter 3.0 indicati nei Prodotti correlati.
Legal Information
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHCC360KITPHCC20040PHCC360500
description
-
description
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 60 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
description
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 40 μm Scepter Cell Counter Sensors
description
60 μm sensors designed to count particles between 6 μm & 36 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
compatibility
for use with cells sized 4.0–25.0 μm
compatibility
for use with cells sized 4-12 μm
compatibility
Scepter for use with cells sized 8.0–25.0 μm
Not compatible with Scepter 2.0 Instruments
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
technique(s)
cell counting: suitable
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
particle size
4-18 μm
particle size
6-36 μm
particle size
3-18 μm
particle size
6-36 μm
description
Rapid cell counts in a handheld easy to use format, includes pkg of 40 μm Scepter 3.0 Cell Counter Sensors
description
-
description
-
description
-
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Will Scepter 3.0 be able to quantify bacterial cultures? How many reads is it possible with a single counter sensor?
    1 risposta
    1. No, bacteria are below the size threshold for counting on the Scepter. Sensor tips are designed to be single use.
      Utile?
  2. Can it count nuclei, specifically isolated from human aortic endothelial cells?
    1 risposta
    1. While most mammalian nuclei are around 6 micrometers (um), which is at the low end of detection, this size range can also include other cell debris that is often gated out during analysis. Additionally, since the counts are displayed as a normal distribution, the full profile may not be visible at the low end of detection. Generally, it's not recommended to use this method for small nuclei, but the Scepter may work for some cells with larger nuclei.
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. Barcelona, Spain
    • Recensione 1
    • Voti 18
    3 su 5 stelle.
    Disappointing upgrade from Scepter 2. It has no accompanying analysis software.
    As a long term user of the Scepter 2 counter and its accompanying software to monitor the density, size and health of our cells we were pleased to take delivery of a Scepter 3 counter.
    While the Scepter 3 counter itself is simple to use and connectivity is good it is the software we use with the Scepter 2 that makes it really useful to us. The Scepter 3 comes with no such software so if you want to compare/overlay histograms you have to extract them from the optional csv files and do it manually. Similarly there is no way to perform a calculation of percentage gated cells (simple measure of viability) without manual extraction and analysis of the data.
    This may sound a trivial point but when we are continuously monitoring multiple cell lines at different time points post infection/transfection the software is essential.
    Unfortunately the lack of software makes the Scepter 3 no longer an appropriate instrument for our tissue culture analysis requirements.
    Traduci con Google
    Utile?
    1. Risposta di Merck KGaA:
      Thank you for taking the time to leave a review. Your feedback is valuable and has been handed over to our Product Management team for further review. Our R&D team will suggest alternative solutions for analyzing data from Scepter 3.0. We will communicate these solutions to customers through local Account Managers.