Documenti fondamentali
NAU0050L30EP5
Millipore
Gruppo sacca Mobius® Silver con porte sull′estremità
50L Standard PureFlex
Sinonimo/i:
Mobius®, Silver, 50 L Standard PureFlex End Ported Bag
Scegli un formato
5 EA
593,00 €
593,00 €
Spedizione prevista il18 agosto 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 EA
593,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
593,00 €
Spedizione prevista il18 agosto 2025Dettagli
Materiali
PureFlex film (with hanger and support rod)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parametri
50 L sample volume
Lunghezza
82.6 cm (32.5 in.)
Larghezza
58.4 cm (23.0 in.)
Raccordi
female Luer outlet fitting (with cap)
Componenti
Platinum-cured Silicone, 3/8 in. ID x 5/8 in. OD, 18 in. long with NovaSeal technology
C-Flex 374 tubing, 3/8 in. ID x 5/8 in. OD, 18 in. long
Platinum-cured Silicone, 1/4 in. ID x 1/2 in. OD, 18 in. long
Pinch clamp
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MOBIUS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PUREFLEX is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Material Qualification Dossier
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratis - Registrati per scaricarlo
Scopri i benefici dell’abbonamento a un programma Emprove®
Perché questi documenti non sono disponibili?
I dossier Emprove® contengono informazioni destinate ad agevolare l'iter di registrazione e le attività per la valutazione del rischio dei produttori farmaceutici e includono informazioni riservate. Se desideri accedervi, per contattarci.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Key aspects of single-use assembly qualification including quality by design (QbD), quality risk management (QRM) and operator handling and training.
Before adoption of single-use technologies in biomanufacturing, manufacturers must assess the risk to the drug product from potential leachables. This article highlights a general approach based on the United States Pharmacopeia (USP).