SAU0050L41DP5
Fusto attrezzato Mobius® Silver
50L Standard PureFlex™ Drum Assembly
Sinonimo/i:
Mobius®, Silver, 50 L Standard PureFlex™ Drum Assembly
Scegli un formato
1.947,00 €
Spedizione prevista il14 agosto 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
1.947,00 €
Spedizione prevista il14 agosto 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
container (PureFlex™ film)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPROVE® Single Use
Mobius®
Parametri
50 L sample volume
Note legali
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
This page provides an overview of USP <87>, <88>, and <1031>, compares bioreactivity testing, and describes the transition of our organization towards in vitro test methods.
This article explains how to streamline transfer of an allogeneic cell therapies process to a CDMO partner and long-term manufacturing success.
Contenuto correlato
This page summarizes key considerations related to regulatory expectations for biomanufacturing including chemicals and polymeric materials. For chemicals, topics include nitrosamines and elemental impurities, and for polymeric materials such as filters and single-use assemblies, the focus is qualification and extractable and leachable testing.