ESA0050L2CLP5
Gruppo sacca 2D Mobius® Essential
50L PureFlex™ Film, 2D Bag
Sinonimo/i:
Mobius® Essential, gruppo sacca, 50 L
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PureFlex™ bag
Livello qualitativo
agenzia
complies with ISO 9001
Nome Commerciale
Mobius® Essential
tecniche
buffer exchange: suitable
media fill: suitable
Altezza
32.75 m
Larghezza
23.25 cm
Volume
50 L
50000 mL
applicazioni
cell therapy
gene therapy
life science and biopharma
liquid processing
mAb
ophthalmics
parenterals
pharma/biopharma processes
viral therapy
waste management
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Utilizza film multistrato PureFlex™ e componenti che possono essere integrati con facilità nelle soluzioni assemblate del programma Mobius® MyWay.
Dossier Emprove® pronto per il download, ricco di informazioni di prodotto e informazioni di carattere normativo
Confezionamento
Componenti
Tubo in C-Flex® 374 da 3/8" DI x 5/8" DE, lungo 50 cm
Tubo in C-Flex® 374 da 1/4" DI x 1/2" DE, lungo 50 cm
Morsetto a pinza da 5/8"
Morsetto a pinza da 3/4"
Porta a barca (boat port)
Innesto accoppiato senza valvola a portagomma da 3/8"
Luer femmina 1/4" HB
Luer maschio
Note legali
Prodotti correlati
Articoli
A cost-model compares modalities like viral vectors and mRNA for production scale decision-making.
Contenuto correlato
Mobius® Essential Assemblies offer simple, ready-to-ship bioprocess solutions; integrated into workflow with various bag sizes and tubing designs.